Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 453,00 |
Über diesen Artikel
€ 453,00
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (tissue), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX11(6664)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurologie
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Sox-11 in menschlichem Hirngewebelysat nachgewiesen.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 mg/ml dieses Antikörpers wurde Sox-11 in 10 mg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Hirngewebelysat der Maus
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100, 300 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... SOX11(6664) | Gene Information human ... SOX11(6664) | Gene Information - | Gene Information human ... SOX2(6657) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABN105 | 04053252694790 |