Fortfahren mit
AB5622-I
Anti-MAP-2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Mirotubule associated protein 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Map2(25595)
General description
Das Mikrotubuli-assoziierte Protein 2 (UniProt: P15146, auch bekannt als MAP2) wird bei der Ratte durch das Map2-Gen (auch bekannt als Mtap2, Gen-ID 25595) codiert. MAPs sind eine Familie von Proteinen, die an Mikrotubuli binden und diese stabilisieren. MAP4 wird ubiquitär exprimiert, während MAP1 und MAP2 hauptsächlich in Neuronen exprimiert werden. MAP2 sind Proteine des Zytoskeletts, die die Mikrotubuli stabilisieren, deren Depolymerisierung verhindern und möglicherweise auch versteifend wirken. MAP2 spielt eine wichtige Rolle für den Aufbau von Mikrotubuli in Nervenzellen des Gehirns. Es assoziiert auch mit Neurofilamenten und Aktin-Filamenten und steuert so die Interaktion zwischen Mikrotubuli, anderen Elementen des Zytoskeletts und zytoplasmatischen Organellen. Bislang wurden vier verschiedene Isoformen von MAP2 beschrieben, die durch eine Domäne nahe des Carboxyl-Terminus an Mikrotubuli binden. Die MAP2-Isoformen werden nur in Nervenzellen und spezifisch in den Zellkörpern und Dendriten exprimiert. Im zentralen Nervensystem ist MAP2 auf neuronale Zellkörper und Dendriten beschränkt. Manche Axone können jedoch ebenfalls kleine Mengen MAP2 aufweisen. MAP2 besteht gewöhnlich aus den Untereinheiten MAP2a und MAP2b (jeweils ~ 280 kDa) sowie MAP2c mit einem geringeren Molekulargewicht, das während der neuronalen Differenzierung im sich entwickelnden Nervensystem vorhanden ist. MAP2 ist ein Neuronen-Marker und bei der ersten Expression in kultivierten Neuronen gleichmäßig in der Zelle verteilt. Mit voranschreitender Entwicklung der Dendriten ist es jedoch später selektiv lokalisiert. MAP2 kann mittels MAP-/Mikrotubuli-Affinitäts-regulierender Kinase (MARK1 oder MARK2) an Serinresten in K-X-G-S-Motiven phosphoryliert werden, was seine Ablösung von Mikrotubuli und deren Zerfall zur Folge hat.
~ 280 kDa beobachtet; 202,41 kDa berechnet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Drei KLH-konjugierte Peptide aus den N- und C-terminalen Regionen von MAP2 der Ratte.
Application
Der Anti-MAP2-Antikörper (Best.-Nr. AB5622-I) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf das Mikrotubuli-assoziierte Protein 2 abzielt und mittels Immunzytochemie, Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies MAP2 in Großhirnrinde und Niere der Ratte nach.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen MAP2 in 10 µg Mikrosomenpräparat aus Rattenhirn nach.
Immunzytochemische Analyse: 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wies MAP2 in Zellen des primären Kortex von Ratten nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper weist MAP2 in Maus- und Rattengeweben nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunhistochemie an Kleinhirngewebe der Maus.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies MAP2 in Kleinhirngewebe der Maus nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5622AB2290MAB3418B
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
Gene Information
rat ... Map2(25595)
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
-
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756), Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat
species reactivity
rat
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB5622-I04054839176487