Merck
AB5622
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-MAP2-Antikörper, microtubule-associated protein 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 μL
€ 779,00
€ 779,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2290
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse, human
Application:
ELISA, ICC, IHC (p), WB
Citations:
529
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Mikrotubuli-assoziiertes Protein 2 (MAP2)-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
M2320MAB378AB2290A4
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Gene Information
human ... MAP2(4133)
Gene Information
rat ... Map2(25595)
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
species reactivity
quail, bovine, human, mouse, amphibian, Xenopus, rat, avian
species reactivity
rat
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 1-3 μg/mL using rat brain preparation or rat cerebral cortex extract
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
General description
Ca. 280 kDa Dublett (MAP2a und MAP2b) und ca. 70 kDa Dublett (MAP2c) auf SDS-PAGE.
Das Mikrotubuli-assoziierte Protein 2 (MAP2) ist ein reichlich vorkommendes neuronales zytoskeletales Protein, das an Tubulin bindet und Mikrotubuli stabilsiert. (Herzog and Weber, 1978). MAP2 ist essenziell für die Entwicklung und Erhaltung der neuronalen Morphologie (Matus, 1991). In Neuronen tritt MAP2 in drei primären Isoformen auf, nämlich den hochmolekularen Formen MAP2a und MAP2b sowie der niedermolekularen Form MAP2c, die sich aus der alternativen Spaltung des MAP2-Gens ergibt (Chung et al., 1996). Die niedermolekulare Isoform MAP2c wird im sich entwickelnden Gehirn exprimiert und während der Reifung des Hirns abwärtsreguliert, wogegen die hochmolekulare Form MAP2b sowohl im sich entwickelnden als auch im erwachsenen Hirn exprimiert wird. MAP2a tritt erst im ausgereiften Hirn auf (Tucker, 1990). Alle diese Formen binden an Mikrotubuli, wobei die Bindung durch eine Domäne nahe dem Carboxylterminus erfolgt, die entweder drei oder vier ähnliche Wiederholungen eines 31-Aminosäuren-Motivs enthält (Lewis et al., 1988). MAP2-, MAP4- und die Tau-Proteine gehören zur Familie der wärmebeständigen, mit Mikrotubuli assoziierten Proteine.
Immunogen
Aufgereinigtes Mikrotubuli-assoziiertes Protein aus dem Gehirn von Ratten.
Application
Die Erkennung von Mikrotubuli-assoziertem Protein 2 (MAP2) unter Verwendung dieses Anti-Mikrotubuli-assoziiertes Protein 2 (MAP2)-Antikörpers wurde mit mehr als 55 Produktzitierungen für die Verwendung in ELISA, IC, IH, IH(P) & WB validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen & Glial-Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Immunzytochemie:
Auf den primären Neuronen wurde eine 1:1000-Verdünnung einer früheren Charge verwendet.
Immunhistochemie:
Verdünnung von 1:1.000 auf mit 4 % Paraformaldehyd / PBS fixierten Gewebeschnitten.
Immunoblot:
Eine Verdünnung von 1:2.000 wurde auf einer früheren Charge verwendet. Erkennt MAP2A (280-300 kDa und MAP2B (270 - 280 kDa) und in geringerem Maße auch MAP2C (70 kDa) und MAP2D (70 - 75 kDa).
ELISA:
Eine Verdünnung von gleich 1:2.000 oder größer wurde bei einer früheren Charge verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Die Reaktivität des Anti-MAP2-Antikörpers mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt. Der Anti-MAP2-Antikörper ist spezifisch für Mikrotubuli-assoziiertes Protein 2 (MAP2). Der Antikörper erkennt alle MAP2-Isoformen (MAP2A, MAP2B, MAP2C und MAP2D). Er weist die stärkste Immunreaktivität mit HMW-MAP2 (MAP2A und MAP2B) auf.
Physical form
Ammoniumsulfatfällung
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse:
MAP2 (Best.- Nr. AB5622) Färbung auf normalem Cerebellum. Gewebe vorbehandelt mit Citrat, pH 6,0. Diese Antikörper-Charge wurde 1:500 mit IHC-Select Detektionsreagenz mit HRP-DAB verdünnt. Immunoreaktivität zeigt sich auf den Mikrotubuli als faserartige Färbung.
Optimale Färbung mit TE-Puffer, pH 9,0, Epitop-Rückgewinnung: Humanes Cerebellum
Kontrolle
Humanes Hirngewebe oder humane T98G-Glioblastomzellen
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mitochondrial protection attenuates inflammation-induced impairment of neurogenesis in vitro and in vivo.
Voloboueva, LA; Lee, SW; Emery, JF; Palmer, TD; Giffard, RG
The Journal of Neuroscience null
Neil G Harris et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 69(2), 139-154 (2010-01-20)
We previously reported that pericontusional extracellular chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) are profoundly reduced for 3 weeks after experimental traumatic brain injury, indicating a potential growth-permissive window for plasticity. Here, we investigate the extracellular environment of sprouting neurons after controlled cortical
Chengrui Nan et al.
International journal of molecular medicine, 36(4), 1057-1062 (2015-08-12)
In the present study, human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells (hUMSCs) were investigated for their potential to be induced to differentiate in vitro into neuron-like cells by monosialoteterahexosyl ganglioside (GM1). Mononuclear cells obtained from umbilical cords from women with full-term pregnancies whose babies
Anne M Taylor et al.
Neuron, 66(1), 57-68 (2010-04-20)
The polarized nature of neurons and the size and density of synapses complicates the manipulation and visualization of cell biological processes that control synaptic function. Here we developed a microfluidic local perfusion (microLP) chamber to access and manipulate synaptic regions
Manuela Mellone et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 245-245 (2015-07-29)
Levodopa-induced dyskinesias (LIDs) are major complications in the pharmacological management of Parkinson's disease (PD). Abnormal glutamatergic transmission in the striatum is considered a key factor in the development of LIDs. This work aims at: (i) characterizing N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor GluN2A/GluN2B
Verwandter Inhalt
There’s so much room for experimental variability in traditional immunodetection workflows. For your peace of mind – and ours – we designed the SNAP i.d.® 2.0 system to streamline your Western blot and immunohistochemistry experiments. The concept is simple: a vacuum-driven flow of blocking, antibody, and washing solutions reduces slide and membrane handling. That means a lot less shaking, dipping, pouring and waiting. And now you can process multiple blots and slides in parallel, so it’s easy to apply consistent conditions across experiments.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB562204053252671319
Questions
  1. Is it acceptable to aliquot the antibody into smaller volume aliquots for storage at -20°C?
    1 answer
    1. The antibody is provided as a purified rabbit polyclonal in a buffer. It is recommended to store it at -20ºC in undiluted aliquots for up to 6 months after the date of receipt. It is important to avoid repeated freeze/thaw cycles.