Fortfahren mit
AB5509
Anti-Opioid-Rezeptor-µ-Antikörper
Chemicon®, from guinea pig
Synonym(e):
MOR-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
9
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2031
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
biological source
guinea pig
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
primate, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Immunogen
Synthetisches Peptid (Best.-Nr. AG375) aus dem C-Terminus des μ-Opioidrezeptors der Ratte, das den Resten 384–398 des μ-Opioidrezeptors der Ratte entspricht.
Application
Der Anti-Opioid-Rezeptor-μ-Antikörper AB5509 ist ein Antikörper gegen Opioid-Rezeptoren zur Verwendung in IC und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuroinflammation und Schmerz
Immunhistochemie: 1:50–500 Siehe Protokoll.
Immunzytochemie: 1:50–500 Siehe Protokoll.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
IHC-Protokoll: Männliche Sprague-Dawley-Ratten (n. Gew. 100–150 g) wurden mit Natrium-Pentobarbital betäubt und über die aufsteigende Aorta mit Folgendem perfundiert: 1) 50 ml Ca2+-freie Tyrode-Lösung, gefolgt von 2) einem Paraformaldehyd-Pikrinsäure-Fixativ und 3) 10 % Sucrose in PBS als Frostschutzmittel. Die Gewebe wurden rasch präpariert und über Nacht in 0,1 M Phosphatpuffer (pH 7,4) mit 10 % Sucrose aufbewahrt. Die auf Objektträger aufgebrachten Gewebeschnitte wurden mit Blockierungspuffer 1 Stunde bei Raumtemperatur inkubiert. Der Primärantikörper wurde in Blockierungspuffer auf eine geeignete Arbeitsverdünnung verdünnt. Der Blockierungspuffer wurde entfernt, anschließend wurden die Objektträger bei 2–8 °C für eine Dauer von 18–24 Stunden mit AB5509 inkubiert. Nach 3-maligem Spülen in PBS wurden die Schnitte 60 Minuten bei Raumtemperatur mit Cy3-konjugierten Sekundärantikörpern inkubiert. Nach dem Fixieren in einem Gemisch aus PBS und Glycerin (1:3), das 0,1 % p-Phenylendiamin enthielt, wurden die Schnitte mit einem Nikon-Microphot-SA-Epifluoreszenzmikroskop untersucht.
ICC-Protokoll: μ-Opioidrezeptor-transfizierte Zellen wurden für die indirekte Immunfluoreszenz verarbeitet. Das Medium wurde entfernt und die Zellen wurden vorsichtig 3-mal mit serumfreiem Medium gewaschen. Das Medium wurde entfernt und die Zellen wurden vorsichtig 3-mal mit serumfreiem Medium gewaschen. Nach der Fixierung wurden die Zellen für die indirekte Immunfluoreszenz wie oben beschrieben verarbeitet.
Biochem/physiol Actions
μ-Opioidrezeptor
Physical form
PBS mit 50 % Glycerin; Konzentration 1,0 mg/ml
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: AB1774
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4502048SAB2501442SAB2101682
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
guinea pig
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P35372
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P41145
UniProt accession no.
P41145
species reactivity
primate, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, bovine, rat
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Annelyn Torres-Reverón et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 23(9), 1158-1167 (2016-04-20)
Studies have examined how endometriosis interacts with the nervous system, but little attention has been paid to opioidergic systems, which are relevant to pain signaling. We used the autotransplantation rat model of endometriosis and allowed to progress for 60 days.
Allain-Thibeault Ferhat et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 16, 1139118-1139118 (2023-04-04)
Autism is characterized by atypical social communication and stereotyped behaviors. Mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding protein SHANK3 are detected in 1-2% of patients with autism and intellectual disability, but the mechanisms underpinning the symptoms remain largely unknown.
Yiwen Hou et al.
Science advances, 9(6), eabo5627-eabo5627 (2023-02-09)
Opioid analgesic tolerance, a root cause of opioid overdose and misuse, can develop through an associative learning. Despite intensive research, the locus and central pathway subserving the associative opioid analgesic tolerance (AOAT) remains unclear. Using a combination of chemo/optogenetic manipulation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB550904053252274626