Merck
SAB4502048
Sigma-Aldrich
Anti-OPRM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
MOR, MUOR1, Mu-type opioid receptor, OPRM, OPRM1
Größe auswählen
100 μG
€ 463,00
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 463,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 463,00
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 44 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OPRM(4988)
Allgemeine Beschreibung
Anti-OPRM1 Antibody detects endogenous levels of total OPRM1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human OPRM1.
Immunogen Range: 21-70
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marcel M Wygas et al.
International journal of molecular sciences, 24(15) (2023-08-12)
Many peptide-activated rhodopsin-like GPCRs share a β-hairpin folding motif in the extracellular loop 2 (ECL2), which interacts with the peptide ligand while at the same time being connected to transmembrane helix 3 (TM3) via a highly conserved disulfide bond. Currently
Florence R M Theberge et al.
Psychopharmacology, 224(4), 559-571 (2012-07-14)
Responding to heroin cues progressively increases after cessation of heroin self-administration (incubation of heroin craving). We investigated whether this incubation is associated with time-dependent changes in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2) signaling and mu opioid