Fortfahren mit
AB5074P
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
34
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1012
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Amyloid-Antikörper, β 1–40, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Die zerebrale und vaskuläre Plaque in Zusammenhang mit Alzheimer′-Krankheit (AD) besteht hauptsächlich aus Amyloid-Beta-Peptiden (Ab). Ab wird durch die Spaltung des Amyloid-Präkursorproteins (APP) gewonnenen und variiert in seiner Länge von 39 bis 43 Aminosäuren. Die Peptide Ab [1-40], Ab [1-42] und Ab [1-43] resultieren aus der Spaltung von APP nach den Resten 40, 42 bzw. 43. Die Spaltung erfolgt durch Gamma-Sekretase während des letzten APP-Verarbeitungsschritts. Die Peptide Ab [1-40], [1-42] und [1-43] sind Hauptbestandteile der Plaque und Neurofibrillenbündel, die bei AD auftreten. Ab-Antikörper und -Peptide wurden zur Aufklärung der Biologie von AD entwickelt.
Immunogen
Eine Peptidsequenz mit 7 Aminosäuren aus dem C-Terminus von humanem beta-Amyloid 1–40.
Application
Dieser Anti-Amyloid-Antikörper, β 1–40, ist zur Verwendung in ELISA, IH und WB für den Nachweis von Amyloid validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Western Blotting: 1–10 μg/ml (Chemilumineszenz-Methode)
Immunhistochemie: 10–50 μg/ml unter Verwendung von formalin- oder paraformaldehydfixiertem Hirngewebe von Alzheimer-Patienten.
ELISA: 1:10.000–1:100.000 (50–100 ng Immunogenpeptid/Well)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt beta-Amyloid 1–40. Einer der wichtigsten und ersten Schritte, der den Verlust des Gedächtnisses und der kognitiven Leistungsfähigkeit bei Alzheimer′-Krankheit (AD) verursacht, involviert die proteolytische Spaltung des Amyloid-Präkursorproteins (APP, Chromosom 21), wobei kurze 40-, 42- & 43-Aminosäurenpeptide (beta-Amyloid 1-40, 1-42 und 1-43) freigesetzt werden. Die Polymerisation von beta-Amyloid und nachfolgende neuronale Ablagerungen (Amyloid) führt zum Abbau von Neuronen, die am Gedächtnis und der kognitiven Leistungsfähigkeit beteiligt sind. Das Immunogenpeptid zeigt eine Homologie mit beta-Amyloid 1–28 und beta-Amyloid 12–28. Es wird keine Kreuzreaktivität mit CGRP beobachtet.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA, ohne Konservierungsmittel.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5078PMABN11MABN12
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
species reactivity
mouse, human
species reactivity
chicken, mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB5074P04053252620935