Fortfahren mit
AB5038
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
alpha-synuclein, Alpha-synuclein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
71
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1134
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Synuclein-α-Antikörper, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
alpha-Synuclein ist ein kleines (140 Aminosäuren) zytoplasmatisches Protein von unklarer Funktion, das in präsynaptischen Nervenenden angereichert wird und das Vorläuferprotein einer nicht-amyloiden beta-Komponente von senilen Plaques bei Morbus Alzheimer ist. α-Synuclein ist vorrangig in den präsynaptischen Nervenenden im Gehirn lokalisiert, wird aber in allen Geweben außer der Leber in niedrigen Konzentrationen gefunden. Aktuelle Studien zeigen, dass eine anormale Aggregation und Akkumulation von synaptischen Proteinen, darunter auch von α-Synuclein, mit der Plaquebildung bei Morbus Alzheimer in Verbindung stehen könnte und bei Lewy-Body-Demenz (LBD) ein wichtiger Bestandteil der Lewy-Körper zu sein scheint. Dies wurde auch in den bei Multisystematrophie (MSA) gefundenen glialen zytoplasmatischen Einschlusskörpern (GCI) identifiziert.
~ 14–19 kDa
Immunogen
Epitop: AS 111–131
Humane alpha-Synuclein-Reste 111–131, gekoppelt an KLH.
Application
Der Anti-Synuclein-Antikörper, α, weist den Synuclein-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in IC, IH, IH(P) und WB publiziert und validiert.
Immunhistochemie:
Eine Verdünnung von 1:1.000–1:2.000 einer früheren Charge wurde auf Paraffinschnitte angewendet; eine Verdünnung von 1:4.000–1:12.000 einer früheren Charge wurde auf gefrorene Schnitte angewendet.
Western Blotting:
1:1.000–1:2.000. Zeigt eine Bande bei 14–19 kDa.
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge verwendete IC.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Nicht mit anderen Spezies getestet.
alpha-Synuclein. Das immunisierende Peptid wurde ausgewählt, um die Kreuzreaktivität von AB5038 mit β-Synuclein auf ein Minimum zu reduzieren. Die immunhistochemische und die Western-Blot-Analyse von menschlichem Gehirn zeigen einen hohen Spezifitätsgrad.
Physical form
Lyophilisiertes polyklonales Kaninchenserum, keine Konservierungsmittel. Mit 50 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Zentrifugieren, um alle Rückstände zu entfernen.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an Hirnlysat vom Menschen.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Synuclein in 10 µg Hirnlysat vom Menschen nach.
Kontrolle
Gehirnschnitte vom Menschen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5336PAB5334PMABN826
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
UniProt accession no.
P37840
UniProt accession no.
P37840
UniProt accession no.
P37840
UniProt accession no.
P37840
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
81A, monoclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Synuclein-α-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
TDP-43 pathology in the basal forebrain and hypothalamus of patients with amyotrophic lateral sclerosis.
Cykowski, MD; Takei, H; Schulz, PE; Appel, SH; Powell, SZ
Acta Neuropathologica Communications null
Dora Games et al.
The American journal of pathology, 182(3), 940-953 (2013-01-15)
Progressive accumulation of α-synuclein (α-syn) in limbic and striatonigral systems is associated with the neurodegenerative processes in dementia with Lewy bodies (DLB) and Parkinson's disease (PD). The murine Thy-1 (mThy1)-α-syn transgenic (tg) model recapitulates aspects of degenerative processes associated with
Serine 129 phosphorylation of alpha-synuclein induces unfolded protein response-mediated cell death.
Sugeno, N; Takeda, A; Hasegawa, T; Kobayashi, M; Kikuchi, A; Mori, F; Wakabayashi, K; Itoyama, Y
The Journal of Biological Chemistry null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB503808436037126314