Merck
AB5334P
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Größe auswählen
50 μG
€ 695,00
€ 695,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1134
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 695,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 695,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1134
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Synuclein α Antibody, Chemicon®, from sheep
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNCA(6622)
Spezifität
Recognizes alpha synuclein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding amino acids 116-131 of human alpha synuclein.
Anwendung
Research Category
Neurowissenschaft
Research Sub Category
Neurodegenerative Krankheiten
Detect Synuclein using this Anti-Synuclein Antibody, α validated for use in WB, IH(P).
Immunohistochemistry: 0.5-1 μg/mL on frozen or paraffin sections.
Western blot: 0.5-1 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Replaces: 04-1053
Physikalische Form
Affinity purified immunoglobulin in PBS containing 0.02% sodium azide. Lyophilized. Reconstitute with 50 μL of sterile distilled water. Centrifuge to remove any residue. Glycerol (1:1) can be added for additional stability.
Lagerung und Haltbarkeit
Maintain lyophilized material at -70°C (dry) for up to 12 months. After reconstitution maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lojze M Smid et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 36(2), 261-274 (2013-04-10)
This work is aimed at correlating pre-mortem [18F]FDDNP positron emission tomography (PET) scan results in a patient with dementia with Lewy bodies (DLB), with cortical neuropathology distribution determined postmortem in three physical dimensions in whole brain coronal sections. Analysis of
Ivani Brys et al.
The European journal of neuroscience, 46(3), 1906-1917 (2017-04-04)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterised by progressive motor symptoms resulting from chronic loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal pathway. The over expression of the protein alpha-synuclein in the substantia nigra has been used to induce progressive
Edward I Ginns et al.
Molecular genetics and metabolism, 111(2), 152-162 (2014-01-07)
Clinical, epidemiological and experimental studies confirm a connection between the common degenerative movement disorder Parkinson's disease (PD) that affects over 1 million individuals, and Gaucher disease, the most prevalent lysosomal storage disorder. Recently, human imaging studies have implicated impaired striatal
Hazel L Roberts et al.
PloS one, 12(2), e0171925-e0171925 (2017-02-12)
α-Synuclein misfolding and aggregation is often accompanied by β-amyloid deposition in some neurodegenerative diseases. We hypothesised that α-synuclein promotes β-amyloid production from APP. β-Amyloid levels and APP amyloidogenic processing were investigated in neuronal cell lines stably overexpressing wildtype and mutant
Christopher Sinadinos et al.
Aging cell, 13(5), 935-945 (2014-07-26)
Glycogen is a branched polymer of glucose and the carbohydrate energy store for animal cells. In the brain, it is essentially found in glial cells, although it is also present in minute amounts in neurons. In humans, loss-of-function mutations in