Fortfahren mit
AB4073
Anti-Farnesyl-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
Application:
ELISA, IF
Citations:
8
€ 434,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Die Isoprenylierung von Proteinen ist eine posttranslationale Modifikation, die etwa 0,5 % aller zellulären Proteine betrifft und für die biologische Aktivität von Proteinen zentrale Bedeutung hat. Zwei Enzyme katalysieren die Bindung von zwei Prenyl-Gruppen an die Sulfhydryl-Gruppe von Carboxyl-terminalen Cystein-Gruppen. Von diesen Enzymen prenylierte Proteine besitzen ein spezifisches Motiv am C-Terminus, nämlich C-A1-A2-X (C = Cystein, A1 und A2 = aliphatische Aminosäuren). Die beiden an diesem Transfer beteiligten Enzyme heißen Farnesyltransferase und Geranylgeranyltransferase. Sie transferieren ein C-15-Farnesyl bzw. ein C-20-Geranygeranyl von Aprenyl-Phosphat zum Protein. Beispiele für Proteine, die dieses C-A-A-X-Motiv enthalten, sind Mitglieder der Ras-Familie kleiner G-Proteine, die nukleären Lamine und die gamma-Untereinheit von trimeren G-Proteinen. Die Prenylierung von Proteinen ist erforderlich für die Membranassoziierung von Proteinen wie auch für Protein-Protein-Interaktionen, und die Art der gebundenen Isoprenyl-Gruppe kann die Protein-Interaktionen, etwa die Interaktion zwischen G-Proteinen und Rezeptoren, beeinflussen.
Immunogen
Antikörper entwickelt unter Verwendung von KLH-konjugiertem Farnesylcystein.
Application
Der Anti-Farnesyl-Antikörper weist den Farnesyl-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in ELISA und IF publiziert und validiert.
ELISA
Immunfluoreszenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungs-Unterkategorie
MAP-Kinasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Erkennt das aus einer isoprenylierten C-A-A-X-Sequenz gewonnene Farnesyl-Motiv. Kreuzreagiert außerdem mit dem Geranylgeranyl-Motiv. Weist auch KLH nach.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Sterile Flüssigkeit in phosphatgepufferter Kochsalzlösung und 0,08 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1300480SAB1300020SAB1300109
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zurab Siprashvili et al.
Nature genetics, 48(1), 53-58 (2015-11-26)
Small nucleolar RNAs (snoRNAs) are conserved noncoding RNAs best studied as ribonucleoprotein (RNP) guides in RNA modification. To explore their role in cancer, we compared 5,473 tumor-normal genome pairs to identify snoRNAs with frequent copy number loss. The SNORD50A-SNORD50B snoRNA
Fei Liu et al.
Human molecular genetics, 24(16), 4648-4659 (2015-06-03)
Retinitis pigmentosa (RP) affects about 1.8 million individuals worldwide. X-linked retinitis pigmentosa (XLRP) is one of the most severe forms of RP. Nearly 85% of XLRP cases are caused by mutations in the X-linked retinitis pigmentosa 2 (RP2) and RPGR.
C Banfi et al.
Communications biology, 4(1), 1109-1109 (2021-09-23)
The research into the pathophysiology of atherosclerosis has considerably increased our understanding of the disease complexity, but still many questions remain unanswered, both mechanistically and pharmacologically. Here, we provided evidence that the pro-oxidant enzyme Prenylcysteine Oxidase 1 (PCYOX1), in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB407304053252678721