Fortfahren mit
AB2991
Anti-p32-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
C1q globular domain-binding protein, GC1q-R protein, Glycoprotein gC1qBP, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, complement component 1, q subcomponent binding protein, splicing factor SF2-associated protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
5
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2239
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C1QBP(708)
General description
Das p32-Protein ist ein Doughnut-förmiger Trimer und befindet sich hauptsächlich in den Mitochondrien. Berichten zufolge ist es auch auf der Zelloberfläche und im Nukleus vorhanden. Die Rolle von p32 in Säugerzellen ist unklar. Berichten zufolge reguliert das p32-Homolog der Hefe die oxidative Phosphorylierung, und eine Verbindung zur Autophagie wurde postuliert. Außerdem wurde eine erhöhte Expression von p32 bei Krebs bemerkt. Zudem ist p32 hauptsächlich in den hypoxischen/unter Nährstoffmangel leidenden Regionen von Tumoren lokalisiert; zusätzlich zu Tumorzellen exprimiert auch eine Tumor-assoziierte Makrophagen-/Myeloidzell-Unterpopulation mit enger Verbindung zu den Lymphwegen von Tumoren p32 in hohem Maße. Die Exprimierung von p32 an der Zelloberfläche, wo es gezielt mit p32-bindenden Antikörpern und Peptiden angegriffen werden kann, verleiht der Tumorspezifität der p32-Exprimierung eine weitere Ebene. Das eindeutige Exprimierungsmuster von p32 in Tumorzellen, Lymphgefäßen in Tumoren und Tumor-assoziierten Makrophagen/Myeloidzellen machen p32 zu einem potenziellen Target für die Diagnose und Therapie von Krebs.
~ 32 kDa
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Peptidcocktail, dem N-Terminus von humanem und Maus-p32 entsprechend.
Application
Dieser Anti-p32-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis von p32 validiert.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wies p32 in A431-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt p32.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen p32 in 10 µg A431-Zelllysat nach.
Kontrolle
A431-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA026483ABD85ABE208
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eric Savier et al.
Pharmaceutics, 13(10) (2021-10-24)
The interfering peptides that block protein-protein interactions have been receiving increasing attention as potential therapeutic tools. We measured the internalization and biological effect of four bi-functional tumor-penetrating and interfering peptides into primary hepatocytes isolated from three non-malignant and 11 hepatocellular
Maia Meparishvili et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 9, 319-319 (2015-12-05)
The intermediate and medial mesopallium (IMM) of the domestic chick forebrain has previously been shown to be a memory system for visual imprinting. Learning-related changes occur in certain plasma membrane and mitochondrial proteins in the IMM. Two-dimensional gel electrophoresis/mass spectrometry
Srinivas R Viswanathan et al.
Nature genetics, 50(7), 937-943 (2018-06-30)
Functional redundancy shared by paralog genes may afford protection against genetic perturbations, but it can also result in genetic vulnerabilities due to mutual interdependency1-5. Here, we surveyed genome-scale short hairpin RNA and CRISPR screening data on hundreds of cancer cell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB299104053252280528