Fortfahren mit
ABE208
Anti-β-Catenin-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa, catenin (cadherin-associated protein), beta 1 (88kD)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
7
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB05665
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat, horse
species reactivity (predicted by homology)
ox (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
β-Catenin ist Gründungsmitglied der β-Catenin-Familie. Dieses Protein besteht aus 12 ARM-Wiederholungen und hat je nach seiner Lokalisierung eine Doppelfunktion. Das zytoplasmatische β-Catenin ist eine wichtige Komponente der E-Cadherin/Catenin-Adhäsionskomplexe und ist an der Regulierung von Cadherin-abhängigen Zell-Zell-Interaktionen beteiligt. Wenn es im Zellkern lokalisiert ist, hat β-Catenin eine regulierende Funktion, indem es an Transkriptionsfaktoren der TCF/LEF-Familie bindet und die Transkription aktiviert. Die Expression von β-Catenin wurde in einer Vielzahl von Haarfollikelzellen nachgewiesen, wie z. B. in Zellen im inneren und äußeren Bereich der Wurzelscheiden sowie in den basalen und peripheren Matrixzellen. Sie wurde auch im Darmgewebe beobachtet. Defekte in der Expression wurden mit der Entwicklung verschiedener Tumoren und Krebsarten in Verbindung gebracht, wie z. B. Kolorektalkarzinom (CRC), Medulloblastom (MDB), Ovarialkarzinom (OC) und Pilomatrixom (PTR).
~86 kDa beobachtet.
Immunogen
Epitop: Konsens-GSK3-Phosphorylierungsstelle von humanem β-Catenin
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Konsens-GSK3-Phosphorylierungsstelle von humanem β-Catenin entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg aus einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten β-Catenin aus A431-Lysat.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies β-Catenin in NIH/3T3- und A431-Zellen nach.
Der Anti-β-Catenin-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von β-Catenin, auch bekannt als Catenin (Cadherin-assoziiertes Protein) beta 1 (88 kDa) und wurde in WB, ICC und IP validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt β-Catenin am N-Terminus.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot an A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,05 µg/ml dieses Antikörpers wies β-Catenin auf 10 µg A431-Zelllysat nach.
Kontrolle
A431-Zelllysat
Other Notes
Ersetzt: 04-1002
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700050SAB4500545SAB5700463
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-β-Catenin-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sanna Vattulainen-Collanus et al.
Journal of cell science, 129(4), 693-705 (2016-01-09)
Tie2-promoter-mediated loss of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ, also known as PPARG) in mice leads to osteopetrosis and pulmonary arterial hypertension. Vascular disease is associated with loss of PPARγ in pulmonary microvascular endothelial cells (PMVEC); we evaluated the role of
Shuai Yuan et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 21(2), 187-201 (2021-12-18)
The present study aimed to investigate the role of neohesperidin (NH) in mice with steroid-induced femoral head necrosis (SONFH) and in bone marrow stromal cells (BMSCs). The SONFH model was established. The effects of NH on SONFH mice were detected
Daniel T Malleske et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 36(12), 1905-1916 (2018-09-02)
The wingless/integrase-1 (WNT)/β-catenin signaling pathway is active in several chronic lung diseases including idiopathic pulmonary fibrosis, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. Although this WNT/β-catenin pathway activity is associated with an increase in mucus cell frequency and a decrease in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE20804053252376825