Fortfahren mit
AB1975
Anti-Met-Enkephalin-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-PE, Anti-PENK-A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
3
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
suitability
not suitable for Western blot
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Penk(29237)
General description
0,6 kDa
Met-Enkephalin ist ein endogener Opioidpeptid-Neurotransmitter, der natürlicherweise im Gehirn vieler Tiere, einschließlich Menschen, vorkommt. Methionin-Enkephalin (Met-Enkephalin) ist ein Pentapeptid, das in niedrigen Dosen die Immunfunktion zu verbessern und in hohen Dosen zu unterdrücken scheint. Dieses Molekül wirkt im zentralen Nervensystem, im neuroendokrinen System und im Immunsystem. Es wird angenommen, dass Met-Enkephalin Bei der Entwicklung des Gehirns als Wachstumsfaktor fungiert. Met-Enkephalin kann die Immunfunktion bei Krebs- oder AIDS-Patienten verbessern.
Immunogen
Met-Enkephalin, Hämocyanin-Konjugat.
Application
Dieser Anti-Met-Enkephalin-Antikörper ist zur Verwendung in IH für den Nachweis von Enkephalin validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neuroinflammation und Schmerz
Hormone & Rezeptoren
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie (mit Immunperoxidase-Nachweis*): Inkubation für 48 Stunden, 4 °C.
Nervenfasern des Rückenmarks (Ratte): 1:2.000–1:4.000.
Immunfluoreszenz*: Inkubation über Nacht, +2–8 °C
Endokrine Zwölffingerdarmzellen und Nervenfasern (Schwein): 1:2.000
Endokrine Ileumzellen und Nervenfasern (Meerschweinchen): 1:4.000.
* Fixiermittel – beliebiges Vernetzungsreagenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Met-Enkephalin
Physical form
Serum in 0,05 % Natriumazid
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
An Rattenhirn-/koronalen Schnitten getestet
Other Notes
Ersetzt: AB5026
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5795M3821A2066
antibody form
serum
antibody form
whole antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken
UniProt accession no.
P01210
UniProt accession no.
P36507
UniProt accession no.
P02686
UniProt accession no.
P68133
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mario García-Domínguez et al.
Molecular neurobiology, 56(3), 1578-1595 (2018-06-17)
In the present study, we characterize the antinociceptive effects produced by the chemokine CCL4 in mice. The intraplantar administration of very low doses of CCL4 (0.1-3 pg) produced bilateral antinociception assessed by the unilateral hot-plate test (UHP) without evoking chemotactic responses
K J Dougherty et al.
Neuroscience, 163(3), 909-919 (2009-06-30)
The synthesis enzyme glutamic acid decarboxylase (GAD65 or GAD67) identifies neurons as GABAergic. Recent studies have characterized the physiological properties of spinal cord GABAergic interneurons using lines of GAD67-green fluorescent protein (GFP) transgenic mice. A more complete characterization of their
Giampaolo Bosi et al.
Parasites & vectors, 8, 359-359 (2015-07-15)
In vertebrates, the presence of enteric worms can induce structural changes to the alimentary canal impacting on the neuroendocrine system, altering the proper functioning of the gastrointestinal tract and affecting the occurrence and relative density of endocrine cells (ECs). This
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB197504053252580789