The sequence used to develop this antibody is conserved across many species from amoeba to vertebrates, so it should recognize rat Actin.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | € 434,00 |
0.2 mL | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | € 606,00 |
Über diesen Artikel
€ 434,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Produktname
Anti-Aktin, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25 using human or animal tissue sections, indirect immunofluorescence: 1:40 using chicken fibroblasts, western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
General description
Das ACTA1-Gen (Aktin, α 1) ist dem menschlichen Chromosom 1q42.13 zugeordnet. Die Gencodes für Aktin 1, eine Dünnfilament-Komponente des Skelettmuskels.
Beim Immunblotting lokalisiert das Produkt Aktin in vielen Spezies, vom menschlichen Skelettmuskel bis zur Amöbe. Mithilfe von Immunblotting-Verfahren erkennt das Produkt die Aktin-Bande bei 42 kDa in menschlichen bzw. tierischen Gewebeextrakten.
Immunogen
Application
Wird zur Untersuchung der Aktin-Struktur und -Funktion und zur Sondierung der Bindungsstellen von aktinbindenden Proteinen verwendet. Aus embryonalem Gliedmaßengewebe von Mäusen gewonnene Proteinlysate wurden mit Western Blot unter Verwendung von Aktin als Beladungskontrolle analysiert. Aktin wurde mithilfe von Kaninchen-Anti-Aktin im Verhältnis 1:8000 nachgewiesen. Von einem Kaninchen-Anti-Aktin-Antikörper nachgewiesenes Aktin wurde als Beladungskontrolle für MCF7-Zelllysate verwendet. Aktin wurde bei 42 kDa nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Mutationen in ACTA1 (Aktin, α 1) verursachen bekanntlicherweise eine Dünnfilament-Myopathie, zum Beispiel eine Nemalin-Myopathie, kongenitale Myopathie, Aktin-Myopathie, intranukleäre Stabmyopathie, Cap-Myopathie oder Kern-Myopathie. Bei orthotoper Lebertransplantation wird eine Hochregulation des Gens beobachtet, ohne dass zuvor ein Hinweis auf eine autoimmune Lebererkrankung vorlag. Das kodierte Aktinprotein bildet ein Netzwerk von Filamenten und ist für die Form der Zelle verantwortlich. Es stärkt die Zelle und fördert ihre aktive Bewegung.
Physical form
Preparation Note
Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate unconjugated |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| clone polyclonal | clone 1A4, monoclonal | clone 1A4, monoclonal | clone AC1-20.4.2, monoclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Aktin
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Does this antibody work on rat protein extracts?
1 answer-
Helpful?
-
-
Are there any special considerations for immunohistochemistry of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections?
1 answer-
For FFPE sections, we recommend using enzymatic unmasking.
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of actin, Products A2066 and A2547?
1 answer-
Actin has a molecular weight of 42 kDa.
Helpful?
-
-
Why do I have 3 bands on my western blot when using Product A2066, Anti-Actin antibody produced in rabbit?
1 answer-
While actin should run as a 42 kDa band when detected by Western blotting, there are recent observations that cleavage products can be seen in cells undergoing apoptosis. Initial cleavage gives a band at 41 kDa, which may appear as a doublet on the blot. In addition, further cleavage results in a major band at 30 kDa and a small band at 14 kDa which have been shown to be cleavage products due to the action of interleukin 1 -converting enzyme. This may explain the detection of smaller bands when blotting with this antibody. This banding pattern may be detected with other actin antibodies as well. Kayalar, C., et al., Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 93, 2234-2238 (1996).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Which type of actin does Product A2066, Anti-Actin antibody produced in rabbit, recognize?
1 answer-
This antibody is a polyclonal antibody. The immunogen was a C-terminal actin fragment (C11 peptide, Ser-Gly-Pro-Ser-Ile-Val-His-Arg-Lys-Cys-Phe) that is found in all actin sequences.
Helpful?
-
-
Does Product A2066, Anti-Actin antibody produced in rabbit, react with my species?
1 answer-
The sequence use to develop this antibody is conserved across many species from amoeba to vertebrates. It should react with most samples.