Fortfahren mit
AB1832P
Anti-Interleukin-1β-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
IL-1beta
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, Neutral, WB
Citations:
29
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Il1B(24494)
Immunogen
Hochreines (> 98 %) rekombinantes Ratten-IL-1beta.
Application
Der Anti-Interleukin-1β-Antikörper ist ein Antikörper gegen Interleukin-1β zur Verwendung in ELISA, WB und NEUT.
ELISA: 0,5 μg/ml dieser Verdünnung gestatten den Nachweis (in direkter ELISA-Analyse) von
0,2–0,4 ng/Well, wenn Ratten-IL-1α für die Beschichtung der Platte verwendet wird.
Western Blot: 0,1–0,2 μg/ml dieser Verdünnung sollten unter reduzierenden oder nicht-reduzierenden Bedingungen eine Nachweisgrenze von 1,5–3,0 ng/Bahn bieten.
Neutralisierung: Um ½ der maximalen Hemmung (ND50) der biologischen Aktivität von Raten-IL-1beta (0,2 ng/ml) zu erzielen, ist eine Antikörper-Konzentration von 0,09–0,14 μg/ml erforderlich.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungs-Unterkategorie
Zytokine & Zytokinrezeptoren
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit Ratten-Interleukin-1beta (IL-1beta).
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert aus 0,5 x PBS, pH 7,4, frei von Konservierungsmitteln. In sterilem destilliertem Wasser rekonstituieren.
Preparation Note
Das lyophilisierte Material getrocknet unter 0 °C aufbewahren. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in praktischen unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: 04-462; MABF22
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I3642MABF18I8909
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, neutralization: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using human PBMC′s, neutralization: suitable, western blot: 1 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
neutralization: suitable, western blot: 1-2 μg/mL
Gene Information
rat ... Il1B(24494)
Gene Information
human ... IL1B(3553)
Gene Information
human ... IL1B(3553)
Gene Information
human ... IL1A(3552)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB1832P04053252324512