I3642
Monoclonal Anti-Interleukin-1β antibody produced in mouse
clone 8516.311, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-IL-1β
Größe auswählen
€ 943,00
Größe auswählen
About This Item
€ 943,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8516.311, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL using human PBMC′s
neutralization: suitable
western blot: 1 μg/mL
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL1B(3553)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)