Fortfahren mit
AB1603
Anti-Phosphoserin-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-Phosphoserin-Antikörper, Phosphorylierungsinhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
101
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer)
General description
Abhängig von der Molekülmasse des nachzuweisenden serinphosphorylierten Proteins.
Zelluläre Reaktionen auf eine Vielzahl von extrazellulären Signalen erfolgen durch Phosphorylierung oder Dephosphorylierung von intrazellulären Proteinen. Eine anormale Proteinphosphorylierung ist möglicherweise an der Progression zahlreicher Krankheiten beteiligt, unter anderem an vielen Formen von Krebs, Fehlfunktionen des Immunsystems und kardiovaskulärer Krankheit. Derartige Veränderungen in der Proteinphosphorylierung können mittels immunzytochemischem Mapping von Zellen, die mit Anti-Phosphoserin- oder Anti-Phosphothreonin-Antikörpern markiert wurden, nachgewiesen und mit Veränderungen des zellulären, elektrophysiologischen oder verhaltensbezogenen Zustands korreliert werden.
Immunogen
KLH (Schlitzschnecken-Hämocyanin)-konjugierte Phosphoserin-Konjugate.
Application
Der Anti-Phosphoserin-Antikörper weist den Phosphoserin-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in ELISA, IH, IP und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunpräzipitation (Gewebeextrakte):
Es wurden 10–20 μg Anti-PS/mg Protein einer früheren Charge verwendet.
Beachten Sie, dass hiermit alle Phosphoserin-Proteine in den Extrakten immunpräzipitiert werden. Bei Verwendung von aufgereinigten Proteinextrakten, die nur das Protein des Interesses enthalten, sollte die Antikörpermenge auf 5 μg/500 μl Extrakt verringert werden. Optimale Konzentrationen müssen experimentell bestimmt werden.
ELISA (Kinase-Assay):
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in einer Verdünnung von 1:250-1:500 verwendet.
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in einer Verdünnung von 1:50 verwendet.
Da der Antikörper alle Phosphoserine detektiert, können alle phosphorylierten Serinproteine oder -peptide genutzt werden, um die Antikörperfärbung zu blockieren.
Typischerweise werden 10 M überschüssiges Peptid in Tris-basierten Puffern verwendet.
Western-Blot-Analyse:
Verdünnung von 1:500 einer früheren Charge.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Anti-Phosphoserin ist Spezies-unabhängig.
Erkennt Phosphoserin, Peptidyl-Phosphoserin und Serin-phosphorylierte Proteine. Kreuzreagiert nicht mit ATP, Phosphotyrosin, Peptidyl-Phosphothreonin und Serin. Leichte Kreuzreaktivität mit freiem Phosphothreonin. Reagiert leicht mit bekannten Phosphoproteinen wie Phosvitin und alpha-Casein. Anti-Phosphoserin ist in der Reaktivität Spezies-unabhängig.
Physical form
Aufgereinigte Kaninchenserum in Puffer mit 50 % Glyzerin.
Phosphoserin-Affinitätschromatographie
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, mit dem Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder es kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälters zu entfernen.
Analysis Note
Kontrolle
NIH-3T3-Zellen (+/- TPA), K562-Zellen und EGF-stimulierte A431-Zellen.
Regelmäßig mittels Western Blot an mit NGF behandelten PC12-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies phosphorylierte Proteine in 10 μg mit NGF behandeltem PC12-Lysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE269MABS499SAB5200086
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
RM102, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pkd2+/- vascular smooth muscles develop exaggerated vasocontraction in response to phenylephrine stimulation.
Qian, Q; Hunter, LW; Du, H; Ren, Q; Han, Y; Sieck, GC
Journal of the American Society of Nephrology null
A novel high throughput biochemical assay to evaluate the HuR protein-RNA complex formation.
D'Agostino, VG; Adami, V; Provenzani, A
Testing null
A Crohn's disease-associated NOD2 mutation suppresses transcription of human IL10 by inhibiting activity of the nuclear ribonucleoprotein hnRNP-A1.
Noguchi, E; Homma, Y; Kang, X; Netea, MG; Ma, X
Nature Immunology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB160304053252336638