Fortfahren mit
AB1554
Anti-Nervenwachstumsfaktorrezeptor-Antikörper, p75
serum, Chemicon®
Synonym(e):
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP
Citations:
133
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGFR(4804)
General description
44,7 kDa
Nervenwachstumsfaktorrezeptor p75 (UniProt: Q9Z0W1; auch bekannt als TNF-Rezeptor-Superfamilienmitglied 16, Niedrigaffiner Neurotrophinrezeptor p75NTR, Niedrigaffiner Nervenwachstumsfaktorrezeptor CD271) wird vom Ngfr-Gen (auch als Tnfrsf16 bekannt) in Mausspezies kodiert. Der Nervenwachstumsfaktorrezeptor p75 ist ein homodimeres Singlepass-Typ-I-Membranprotein, das als niedrigaffiner Rezeptor für NGF, BDNF, NT-3 und NT-4 dienen kann. Es wird mit einem Signalpeptid (AA 1-21) synthetisiert, das anschließend in der ausgereiften Form abgespalten wird. Es hat eine extrazelluläre Domäne (AA 22-246), eine transmembrane Domäne (AA 247-265) und eine zytroplasmatische Domäne (AA 266-417). Seine Expression oszilliert in einem zirkadianen Rhythmus im suprachiasmatischen Nukleus (SCN) von Hirn und Leber und tritt in hellen Zeiträumen verstärkt und bei Dunkelheit vermindert auf. Abhängig von Entwicklungsstufe, Zelltyp, ob ungebunden oder an Liganden gebunden und der Art des Liganden kann p75 Apoptose oder Überleben auslösen. Während der Entwicklung signalisiert es den Zelltod, um unnötige Neuronen zu eliminieren. Seine Todesdomäne liegt bei den Aminosäuren 346-411 und regelt die Interaktion mit dem RAN-bindenden Protein 9 (RANBP9). Eine Neurotrophinbindung an p75 kann den MAP-Kinasesignalweg aktivieren und je nach Zelltyp oder Ligandtyp das Überleben oder den Tod der Zellen auslösen.
Immunogen
Epitop: extrazellulär
Rekombinanter Maus-NGF-Rezeptor p75, extrazelluläres Fragment.
Application
Anti-Nervenwachstumsfaktorrezeptor-Antikörper, p75, ist ein Antikörper gegen den Nervenwachstumsfaktorrezeptor und wird in IC, IH(P) WB und IP verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurochemie und Neurotrophine
Immunpräzipitation:
1:500 - 1:5000 Verdünnung dieses Antikörpers fällte mittels Immunpräzipitation NGF-Rezeptor p75 aus 10 µg PC12-Zelllysat aus.
Immunhistochemie (Paraffin):
Eine Verdünnung von 1:50 und 1:300 einer früheren Charge wies NGF-Rezeptor p75 unter Verwendung des IHC-Select-Detektionsreagenz mit HRP-DAB nach.
Immunzytochemie:
Eine 1:500 Verdünnung einer früheren Charge wies NGF-Rezeptor p75 in den PC12-Zellen von Ratten nach.
Biochem/physiol Actions
Berichten zufolge erkennt dieser Antikörper kein Ratten-p75 im Western Blot. Siehe MAB365 für reaktiven Ratten-Antikörper im Western Blot.
Nervenwachstumsfaktorrezeptor p75 (Neurotrophinrezeptor p75, niedrigaffiner Neurotrophinrezeptor), extrazelluläre Domäne.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenserum mit 0,05 % NaN3.
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
PC12-Zellen der Ratte.
Regelmäßige Beurteilung mittels Immunpräzipitation auf PC12-Zelllysaten.
Immunpräzipitation (IP): 1:500 - 1:5000 Verdünnung dieses Antikörpers fällte mittels Immunpräzipitation NGF-Rezeptor p75 aus 10 µg PC12-Zelllysat aus.
Other Notes
Ersetzt: 04-1111
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB390MAB365SAB1306228
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
saporin
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... NGFR(4804)
Gene Information
human ... NGFR(4804)
Gene Information
human ... NGFR(4804)
Gene Information
human ... NGFR(4804)
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB155408436037125683