Fortfahren mit
MAB365
Anti-Nervenwachstumsfaktorrezeptor-Antikörper, extrazellulär, Klon 192-IgG
clone 192-IgG, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
192-IgG, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
53
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1510
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
192-IgG, monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGFR(4804)
General description
75 kDa
Der niedrigaffine NGFR (Nerve Growth Factor Receptor, Nervenwachstumsfaktorrezeptor) ist ein Membran-überspannendes Glykoprotein mit 75 kDa und fehlender intrinsischer Tyrosinkinase-Aktivität. p75NGFR interagiert mit dem hochaffinen NGF-Rezeptor TrkA und potenziert die TrkA-Signalisierung bei niedrigen NGF-Konzentrationen. Der p75-Rezeptor bindet den Nervenwachstumsfaktor, den Brain-Derived Neurotrophic Factor, Neurotrophin-3 und Neurotrophin-4 mit unterschiedlichen Spezifitäten. p75NGFR spielt eine wichtige Rolle bei der Signalisierung des neurotrophen Faktors und moduliert nachweislich die Anfälligkeit von selektiven Zellpopulationen für den programmierten Zelltod. Es wird in vielen neuronalen Zelltypen exprimiert, einschließlich zahlreicher embryonaler Formen und der Rezeptor kann zum Isolieren von neuronalen Vorläuferzellen verwendet werden.
Immunogen
Epitop: Extrazellulär
Mit N-Octyl-glucosid stabilisierte Proteine, die den p75-Rezeptor enthalten und aus den Plasmamembranen von PC-12-Zellen isoliert wurden (Chandler et al., 1984).
Application
Anti-Nervenwachstumsfaktorrezeptor-Antikörper, extrazellulär, Klon 192-IgG, ist ein Antikörper gegen den Nervenwachstumsfaktorrezeptor und wird in IC, IH, IP, FUNC und WB verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurochemie und Neurotrophine
Western-Blot:
1–5 µg/ml (nur bei nicht reduzierenden Bedingungen) wurden in einer früheren Charge verwendet.
Inhibitionstest:
Hemmung der NGF-Bindung {Chandler, 1984}.
Immunpräzipitation:
5 µg/ml, 0,5 % Triton X-100 Puffer; bei einer früheren Charge wurde PC12 als Positivkontrolle verwendet.
Immunhistochemie:
1–5 µg/ml einer früheren Charge wurde an Rückenmark der Ratte verwendet. Andere Fixierungsmittel und Methoden können ebenfalls verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit dem p75-Protein der Ratte.
Spezifisch für den niedrigaffinen Nervenwachstumsfaktorrezeptor der Ratte (p75), reagiert nicht mit p75 von Mensch oder Maus.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Monoklonales Maus-IgG1 in 0,02 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 M NaCl und 0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Bei 2–8 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Immunhistochemie:
Bei Ratten: 1–5 µg/ml einer früheren Charge (Rückenmark, siehe Protokoll unten); andere Fixierungsmittel und Methoden können ebenfalls verwendet werden.
Kontrolle
Western-Blot: NGF-differenziertes PC12-Zelllysat.
Immunhistochemie: Rattenhirngewebe.
Other Notes
Ersetzt: 04-1111
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB390AB1554MAB5386X
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
192-IgG, monoclonal
clone
192, monoclonal
clone
polyclonal
clone
ME20.4, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
saporin
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
Gene Information
human ... NGFR(4804)
Gene Information
human ... NGFR(4804)
Gene Information
human ... NGFR(4804)
Gene Information
human ... NGFR(4804)
species reactivity
rat
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rabbit, human, pig, sheep
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2