Fortfahren mit
AB1553
Anti-metabotroper Glutamatrezeptor 2/3-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
mGluR2/3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
49
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Grm2(24415)
rhesus monkey ... Grm2(700214)
Immunogen
Carboxy-Terminus-Peptid aus Ratten-mGluR2, konjugiert an BSA mit Glutaraldehyd (NGREVVDSTTSSL).
Application
Anti-metabotroper Glutamatrezeptor 2/3-Antikörper detektiert den Gehalt an metabotropem Glutamatrezeptor 2/3 und wurde für die Verwendung in IH(P), IH und WB in Publikationen beschrieben und validiert.
Die Western-Blot-Analyse kann mit einer Endkonzentration von 0,1- 0,5 μg/ml durchgeführt werden. AB1553 kann für die Immunyzytochemie unter Verwendung von in Paraformaldehyd oder Paraformaldehyd/Glutaraldehyd fixiertem Gewebe mit Licht- und Elektronenmikroskopie verwendet werden. Cryostat- und Vibratomschnitte können mit oder ohne Triton X-100-Behandlung verwendet werden. Die empfohlenen Endkonzentrationen sind 0,1-0,5 μg/ml.
Dieser Antikörper wurde noch nicht für die Verwendung in der Immunpräzipitation geprüft. Antikörper gegen Carboxy-Termini anderer Glutamatrezeptoren sind jedoch hochwirksam in der Immunpräzipitation.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Biochem/physiol Actions
Metabotrope Glutamatrezeptoren mGluR2 und mGluR3 mit fast identischen C-Termini. Eine sehr geringe Erkennung von mGluR5 ist möglich. Die Western Blot-Analyse von Rattenhirn zeigt migrierende Banden bei Mr = 100.000 (enthält sowohl mGluR2 als auch mGluR3) und 190.000. Es wird angenommen, dass die größere Bande ein Dimer der kleineren Bande ist.
Physical form
Affinitätsgereinigt unter Verwendung des Immunogen-Peptids. Lyophilisiert aus PBS mit 1 % BSA.
Preparation Note
Das lyophilisierte Material bei 2- 8 °C oder -20 °C aufbewahren. Mit 500 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren. Gefroren (-20 °C oder -80 °C ) in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholtes Auftauen und Einfrieren ist zu vermeiden. Verdünnter Antikörper mit 0,1 % Natriumazid für die Western-Blot-Analyse kann mehrere Wochen lang gelagert und wiederholt wiederverwendet werden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB9448SAB4501319AB5675
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
rat ... Grm2(24415)
rhesus monkey ... Grm2(700214)
Gene Information
human ... GRM1(2911)
Gene Information
human ... GRM2(2912)
Gene Information
human ... GRM5(2915)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F Ciruela et al.
Journal of neurochemistry, 72(1), 346-354 (1999-01-01)
Metabotropic glutamate receptors (mGluRs) are coupled to G protein second messenger pathways and modulate glutamate neurotransmission in the brain, where they are targeted to specific synaptic locations. As part of a strategy for defining the mechanisms for the specific targeting
K Ray et al.
The Journal of biological chemistry, 275(44), 34245-34251 (2000-08-18)
Metabotropic glutamate receptor 1 (mGluR1) expresses at the cell surface as disulfide-linked dimers and can be reduced to monomers with sulfhydryl reagents. To identify the dimerization domain, we transiently expressed in HEK-293 cells a truncated version of mGluR1 (RhodC-R1) devoid
Type 2 metabotropic glutamate receptor (mGluR2) fails to negatively couple to cGMP in stably transfected cells.
Wroblewska, B; Wegorzewska, IN; Bzdega, T; Neale, JH
Neurochemistry International null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB155304053252325182