Merck
AB5675
Sigma-Aldrich
Anti-metabotroper-Glutamatrezeptor-5-Antikörper, Schmerz
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Metabotropic glutamate receptor 5, Metabotropic Glutamate Receptor 5 Antibody, mGluR5, Anti-mGluR5
Größe auswählen
50 μG
€ 600,00
€ 600,00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 600,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
rat, mouse
Methode(n):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
126
€ 600,00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRM5(2915)
Allgemeine Beschreibung
Der metabotrope Glutamatrezeptor 5, kurz mGluR5 (UniProt Q3UVX5, auch bekannt als G-Protein-gekoppelter Rezeptor GRM5, Mitglied E von Gruppe I der G-Protein-gekoppelten Rezeptorfamilie C) wird bei murinen Spezies durch das Grm5-Gen (auch bekannt als Gprc1e, Mglur5, AI850523, 6430542K11Rik; Gen-ID 108071) codiert. Die metabotropen Glutamatrezeptoren gehören zu einer Familie von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, die anhand ihrer Sequenzhomologie, ihrer postulierten Signalübertragungsmechanismen und ihrer pharmakologischen Eigenschaften in 3 Gruppen eingeteilt wurden. Gruppe I der metabotropen Glutamatrezeptoren besteht aus mGluR1 und mGluR5. mGluR5 wird den auf postsynaptschen Enden von Neuronen und Mikroglia-Zellen gefunden. mGluR5 signalisiert mittels Gq/G11-Kopplung zur Aktivierung von Phospholipase C, was die Calcium-Mobilisierung und Aktivierung von Proteinkinase C (PKC) zur Folge hat. Außerdem vermittelt mGluR5 Berichten zufolge die Signalübertragung, an der Protein-Tyrosinkinasen der Src-Familie beteiligt sind, auf vom G-Protein unabhängige Weise.
Spezifität
Dieser Antikörper detektiert nicht Isoform 2.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, der zytoplasmatischen Domäne des metabotropen Glutamatrezeptors 5 der Maus entsprechend.
Anwendung
Der Anti-Metabotroper-Glutamatrezeptor-5-Antikörper ist ein Antikörper gegen den metabotropen Glutamatrezeptor 5 zur Verwendung in IH und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Western-Blot-Analyse: 0,1–0,5 μg/ml mittels ECL an Mikrosomenpräparat aus Rattenhirn. Reagiert mit einer Bande bei ~ 132 kDa.
Immunhistochemie: 0,1–0.2 μg/ml an Hirnschnitten von Ratte und Maus, fixiert mit 4 % Paraformaldehyd mit 15 % gesättigter Pikrinsäure in 0,1 M PB, pH 7,4.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies den metabotropen Glutamatrezeptor 5 in Hinterhirngewebe der Maus und in Kolongewebe der Ratte nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an einem Mikrosomenpräparat aus Rattenhirngewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen den metabotropen Glutamatrezeptor 5 in 10 µg Mikrosomenpräparat aus Rattenhirngewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~ 150 kDa beobachtet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: AB1596; 06-451
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pratyush S Suryavanshi et al.
Molecular pharmacology, 90(2), 96-105 (2016-05-28)
The delta family of ionotropic glutamate receptors consists of glutamate delta-1 (GluD1) and glutamate delta-2 receptors. We have previously shown that GluD1 knockout mice exhibit features of developmental delay, including impaired spine pruning and switch in the N-methyl-D-aspartate receptor subunit
Kalina Andreeva et al.
Ophthalmology and eye diseases, 6, 43-54 (2014-09-12)
Ischemia/reperfusion (IR) injury has been associated with several retinal pathologies, and a few genes/gene products have been linked to IR injury. However, the big picture of temporal changes, regarding the affected gene networks, pathways, and processes remains to be determined.
Anthony D Umpierre et al.
Experimental neurology, 279, 116-126 (2016-02-21)
More efficient or translationally relevant approaches are needed to model acquired temporal lobe epilepsy (TLE) in genetically tractable mice. The high costs associated with breeding and maintaining transgenic, knock-in, or knock-out lines place a high value on the efficiency of
Rocco G Gogliotti et al.
Human molecular genetics, 25(10), 1990-2004 (2016-03-05)
Rett syndrome (RS) is a neurodevelopmental disorder that shares many symptomatic and pathological commonalities with idiopathic autism. Alterations in protein synthesis-dependent synaptic plasticity (PSDSP) are a hallmark of a number of syndromic forms of autism; in the present work, we
Laura T Haas et al.
The Journal of biological chemistry, 289(41), 28460-28477 (2014-08-26)
Soluble Amyloid-β oligomers (Aβo) can trigger Alzheimer disease (AD) pathophysiology by binding to cell surface cellular prion protein (PrP(C)). PrP(C) interacts physically with metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5), and this interaction controls the transmission of neurotoxic signals to intracellular substrates.