Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 481,00 |
Über diesen Artikel
€ 481,00
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA4(2893)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Verdünnungen von 1:10 und 1:500 wurden an Rattenhirnlysat getestet.
Kann für die Immunzytochemie unter Verwendung von in Paraformaldehyd oder Paraformaldehyd/Glutaraldehyd fixiertem Gewebe mit Licht- und Elektronenmikroskopie verwendet werden. Cryostat- und Vibratomschnitte können mit oder ohne Triton X-100-Behandlung verwendet werden. Die empfohlene Konzentration beginnt bei 1-3 μg/ml.
Die Western-Blot-Analyse kann mit einer Endkonzentration von 1- 3 μg/ml durchgeführt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:500 dieses Antikörpers wurde Glutamatrezeptor 4 in Maus- und Rattenhirnmembran nachgewiesen.
Rattenhirn
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone 2D8, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity human, rat | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse, rat |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB1508 | 04053252677908 |