Fortfahren mit
AB10529
Anti-GluR-2-Antikörper, CT
serum, from rabbit
Synonym(e):
glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2, glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, AMPA-selective glutamate receptor 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
10
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1008
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA2(2891)
General description
Glutamatrezeptoren (GluRs) können als ionotrop oder metabotrop kategorisiert und nach ihrem bevorzugten Agonisten (NMDA, AMPA oder Kainsäure) weiter unterteilt werden. Es gibt vier Typen AMPA-selektiver GluR-Untereinheiten (GluR1, GluR2, GluR3 und GluR4). Tetramere oder pentamere Kombinationen verschiedener Untereinheiten tragen zur funktionellen Vielfalt der AMPA-Rezeptoren bei. Generell vermitteln AMPA-Rezeptoren die schnelle Komponente des postsynaptischen Stroms an den meisten exzitatorischen Synapsen, wobei die Stöchiometrie nach Zusammensetzung des Untertyps charakterisiert ist. Auch wenn die Untereinheiten-Zusammensetzung von AMPA-Rezeptoren variiert, müssen sie doch mindestens eine veränderte GluR2-Untereinheit enthalten, um für Calcium nicht permeabel zu sein. Die kritische Aminosäure, die über die Calcium-Permeabilität entscheidet, befindet sich in der Region der Porenschleife. Bei GluR1, GluR3 und GluR4 ist diese Position von einem Gln-Rest besetzt. In GluR2 befindet sich dort ein Arg-Rest. In Experimenten wurde nachgewiesen, dass die Gegenwart von Arg auf dieser Position die Permeabilität gegenüber CA2+ Ionen blockiert, was bei Gln nicht der Fall ist. Die relative Calcium-Permeabilität von AMPA-Rezeptorkanälen spielt unter Umständen für pathologische neurotoxische Schäden und langfristige Veränderungen in den Reaktionen des Nervensystems eine signifikante Rolle.
~106 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinantes Protein, entspricht dem C-Terminus von Ratten-GluR-2.
Application
Anti-GluR-2-Antikörper, C-Terminus weist GluR-2 nach und wurde für die Verwendung in WB in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunpräzipitation: Ein unabhängiges Labor berichtete über eine erfolgreiche Immopräzipitation von GluR-2 aus Hirngewebelysat mit einer früheren Charge dieses Antikörpers.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt GluR-2 am C-Terminus.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in PC12-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000 Verdünnung dieses Antikörpers wies GluR-2 in 10 µg in PC12-Zelllysat nach.
Kontrolle
PC12-Zelllysat
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN71MAB397A4MAB2263
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable