Fortfahren mit
AB1506
Anti-Glutamatrezeptor 2/3-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
AMPA-selective glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, glutamate receptor 2, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC (p), IP, WB
Citations:
166
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1923
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
hamster, mouse, human, guinea pig, monkey, gerbil, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA2(2891)
General description
108 kDa
Glutamatrezeptoren (GluRs) können als ionotrop oder metabotrop kategorisiert und nach ihrem bevorzugten Agonisten (NMDA, AMPA oder Kainsäure) weiter unterteilt werden. Es gibt vier Typen von AMPA-selektiven GluR-Untereinheiten (GluR1, GluR2, GluR3 und GluR4). Tetramere oder pentamere Kombinationen verschiedener Untereinheiten tragen zur funktionellen Vielfalt der AMPA-Rezeptoren bei. Generell vermitteln AMPA-Rezeptoren die schnelle Komponente des postsynaptischen Stroms an den meisten exzitatorischen Synapsen, wobei die Stöchiometrie nach Zusammensetzung des Untertyps charakterisiert ist.
Immunogen
Carboxy-Terminus-Peptid aus Ratten-GluR2, konjugiert an BSA mit Glutaraldehyd (EGYNVYGIESVKI).
Epitop: C-Terminus
Application
Dieser Anti-Glutamatrezeptor 2/3-Antikörper ist für die Verwendung in IH(P), IC, IH, IP, WB zum Nachweis von Flutamatrezeptor 2 und 3 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge wurde unter Verwendung von in Paraformaldehyd oder Paraformaldehyd/Glutaraldehyd fixiertem Gewebe mit Licht- und Elektronenmikroskopie verwendet. Cryostat- und Vibratomschnitte können mit oder ohne Triton X-100-Behandlung verwendet werden. Die verwendeten Endkonzentrationen lagen bei 1-3 µg/ml.
Immunpräzipitation:
Bei Verknüpfung mit immobilisiertem Protein A immunpräzipitierte eine frühere Charge dieses Antikörpers detergenslöslichen Rezeptor vom Hirn oder von transfizierten Zellen.
Biochem/physiol Actions
Eine Kreuzreaktion mit Mensch, Ratte, Affe, Rennmaus, Meerschweinchen und Hamster ist zu erwarten.
Erkennt sowohl GluR2 als auch GluR3, die fast identische Carboxy-terminale Sequenzen aufweisen. Die Western Blot-Analyse des Rattenhirns zeigt zwei schlecht getrennte Banden, die gemeinsam mit dem in transfizierten Zellen exprimierten GluR2 and GluR3 migrieren. GluR2 migriert etwas vor GluR3. Keine Kreuzreaktion mit GluR1 und GluR3 in mehreren anderen Spezies, was allerdings noch nicht umfassend in solchen Fällen charakterisiert wurde. Der Antikörper erkennt anscheinend GluR 2 und 3 in mehreren anderen Spezies, was allerdings noch nicht umfassend in solchen Fällen charakterisiert wurde.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchenserum, lyophilisiert aus Puffer mit 0,01 mol/l Phosphat, 0,09 mol/l NaCl, pH 7,2. 1 % BSA und 0,1 % Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Das lyophilisierte Material kann bei +2- 8 °C oder -20 °C ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate lang aufbewahrt werden.
Mit destilliertem Wasser auf 500 μl rekonstituieren. Gefroren (-20 °C oder -80 °C ) in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Verdünnter Antikörper mit 0,1 % Natriumazid für die Western-Blot-Analyse kann mehrere Wochen lang bei +2-8 °C gelagert und wiederholt wiederverwendet werden.
Empfohlene Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot an Rattenhirnlysat.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:1.000 dieses Antikörpers wurde Glutamatrezeptor 2 und 3 in 10 μg Rattenhirnlysat nachgewiesen.
Kontrolle
Menschliches Hirngewebe und Extrakte von Maushirn- und Rattenhirngewebe.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN71ABN241MAB5416
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
clone
polyclonal
clone
L21/32, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3B3, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB150604053252272974