Fortfahren mit
MAB5416
Anti-Glutamatrezeptor-3-Antikörper, Klon 3B3
clone 3B3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
AMPA-selective glutamate receptor 3, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 3, glutamate receptor 3, glutamate receptor C, glutamate receptor subunit 3, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 518,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3B3, monoclonal
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
40
€ 518,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3B3, monoclonal
species reactivity
monkey, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA3(2892)
General description
AMPA-Rezeptoren vermitteln die schnelle Komponente des postsynaptischen Stroms an den meisten exzitatorischen Synapsen, wobei die Stöchiometrie nach Zusammensetzung des Untertyps charakterisiert ist. Es gibt vier Typen von AMPA-selektiven GluR-Untereinheiten (GluR1, GluR2, GluR3 und GluR4). Tetramere oder pentamere Kombinationen verschiedener Untereinheiten tragen zur funktionellen Vielfalt der AMPA-Rezeptoren bei. Das Einsetzen oder Entnehmen von oligomeren GluR1/GluR4-Kanälen in/aus postsynaptischen Membranen hängt anscheinend von der LTP/LTD-Aktivität ab, während GluR2/GluR3/Oligomere kontinuierlich zyklieren. Der Millipore Anti-GluR2/3-Antikörper eignet sich zur Lokalisierung der Expression von GluR2/GluR3-Rezeptoranordnungen in der PSD.
~ 110 kDa
Immunogen
Fusionsprotein, N-Terminus von GluR3
Application
Der Anti-Glutamatrezeptor-3-Antikörper, Klon 3B3, ist ein Antikörper gegen Glutamatrezeptor 3 zur Verwendung in WB, IC, IH und IH(P).
Immunhistochemie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IH verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit Glutamatrezeptor 3 (GluR3). Keine Kreuzreaktivität mit GluR2.
Physical form
Flüssigkeit in PBS. Enthält keine Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Gehirn
Hippocampus-Gewebe
Western-Blot-Analyse: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in WB verwendet.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4352ABN241MABN71
description
clone 3B3, Chemicon®, from mouse
description
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone L21/32, from mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
monkey, mouse, human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat
clone
3B3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
L21/32, monoclonal
Gene Information
human ... GRIA3(2892)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... GRIA2(2891)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)