Fortfahren mit
AB144
Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper
CHEMICON®, goat polyclonal
Synonym(e):
ChAT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
guinea pig, mouse, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
120
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1012
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper, serum, Chemicon®
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
guinea pig, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
General description
70 kDa
Acetylcholin (ACh) ist ein häufiger Neurotransmitter für Motoneuronen, präganglionäre autonome Neuronen, postganglionäre parasympathische Neuronen, verschiedene Hirnregionen und einige neu entdeckte neuronenähnliche Stammzellen. Der Metabolismus von ACh ist relativ einfach und beschränkt sich auf zwei Enzyme: Cholin-Acetyltransferase (ChAT) für die Synthese und Acetylcholinesterase (AChE) für den Abbau. Ferner hat Acetylcholin neben der Neurotransmission in Neuronen wenig Funktion und scheint neuronenspezifisch zu sein. Scheinbar weisen nur cholinergische Neuronen signifikante Mengen ChAT auf, wodurch Anti-Cholinacetyltransferase zu einem nützlichen spezifischen Marker wird.
Immunogen
Humanes Plazentaenzym
Application
Der Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper ist ein Antikörper gegen Cholin-Acetyltransferase für die Verwendung in IH und WB.
Forschungs-Unterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunoblot: 1:1.000-1:5.000
Immunhistochemie: 1:500 – 1:1.000. Siehe Seite 2 dieses Datenblattes.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt cholinergische Neuronen im Gehirn und zentralen Nervensystem.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Ziegen-Antiseren, flüssig, ohne Konservierungsstoffe.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Rattenhirngewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB144PAB5042AB5042P
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
goat
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
Gene Information
chicken ... Chat(395314)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Gene Information
chicken ... Chat(395314)
rat ... Chat(290567)
Gene Information
rat ... Chat(290567)
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB14404053252401879