Direkt zum Inhalt
AB144P
Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper
CHEMICON®, goat polyclonal
Synonym(e):
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase, ChAT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, opossum, guinea pig, rat, mouse, zebrafish (THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 474:75–107 (2004).), avian, monkey, chicken
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
1732
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper, Chemicon®, from goat
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, opossum, guinea pig, rat, mouse, zebrafish (THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 474:75–107 (2004).), avian, monkey, chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Chat(395314)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
General description
70/74 kDa
Cholinacetyltransferase (ChAT) hat ein Molekulargewicht von ca. 68 kDa. Sie wird im Parakaryon synthetisiert und zu den Axonterminalen transportiert. ChAT gehört zur Familie der Cholin-/Carnitin-Acyltransferasen. Tatsächlich scheinen nur cholinerge Neuronen über signifikante Mengen an ChAT zu verfügen, was die Anti-Cholinacetyltransferase zu einem nützlichen spezifischen Marker macht. Cholinacetyltransferase kommt in cholinergen Neuronen im Gehirn und Rückenmark vor.
Immunogen
Humanes Plazentaenzym
Application
Der Anti-Cholinacetyltransferase-Antikörper wird wie folgt verwendet:
  • Immunhistochemische Färbung
  • Western Blots
  • Immunzytochemie
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in einer Verdünnung von 1:100 verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Cholinacetyltransferase (ChAT) ist an der Synthese von Acetylcholin in Neuronen beteiligt. Es katalysiert die reversible Synthese von Acetylcholin (ACh) aus Acetyl-CoA und Cholin an cholinergen Synapsen. ChAT katalysiert den Transfer einer Acetylgruppe zwischen Acetyl-Coenzym A und Cholin. Mutationen in Genen, die dieses Protein codieren, werden mit kongenitalen neuromuskulären Erkrankungen in Zusammenhang gebracht.
Kreuzreaktion mit Vogel, Huhn, Meerschweinchen, Affe, Ratte und Opossum wird erwartet.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufbereiteter polyklonaler Antikörper der Ziege in Puffer mit 5 mg/mL BSA und 0,2% Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Zur kurzfristigen Lagerung (3-4 Wochen) bei 2-8 °C aufbewahren.
Analysis Note
Kontrolle
Humane Plazentalysate, Vorderhirn/rostraler Hypothalamus der Ratte.
Routinemäßig beurteilt mittels Western-Blot an Gehirn-Lysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000 Verdünnung dieser Charge detektierte CHAT in 10 μg Maushirn-Lysat.
Other Notes
Forschungskategorie:
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie:
Neurotransmitter und Rezeptoren
Neuronen- und Glia-Marker
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)