Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 493,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-Cholinacetyltransferase (ChAT)-Antikörper, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, feline, bat, rat, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
cat ... Chat(751512)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
General description
Application
Eine 1:200-Verdünnung einer vorherigen Charge immunpräzipitierte das 68 kDa aktive ChAT aus Gehirn und Plazenta. Er präzipitiert in manchen cholinergischen Neuronen des zentralen Nervensystems von Menschen und möglicherweise auch anderen Säugetieren auch ein 27-kDa-Protein, das mit ChAT co-exprimiert wird (dem aber die ChAT-Aktivität fehlt).
Optimale Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Großhirnrindengewebe.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse:
ChAT (Kat.-Nr. AB143) Färbung von normaler Großhirnrinde. Das Gewebe wurde nicht mit Antigendemaskierung behandelt. Der Antikörper wurde mit IHC-Select Nachweisreagens mit HRP-DAB auf 1:100 verdünnt. Die Immunreaktivität erscheint als Färbungsmuster auf Zellkörper, Dendriten und Axonen von Neuronen (braun).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source goat | biological source sheep |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum |
| species reactivity mouse, human, feline, bat, rat, monkey | species reactivity guinea pig, mouse, rat | species reactivity canine, chimpanzee, human, pig | species reactivity rat, guinea pig, rabbit |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information cat ... Chat(751512) | Gene Information mouse ... Chat(12647) | Gene Information human ... CHAT(1103) | Gene Information rabbit ... Chat(100342226) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Cholinacetyltransferase (ChAT)-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB143 | 04053252732522 |
| AG220 | 04053252274930 |