Fortfahren mit
AB10518
Anti-DARPP-32-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B, dopamine and cAMP-regulated neuronal phosphoprotein 32, dopamine and cAMP regulated phosphoprotein, protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B, Dopamine- and cAMP-regulated neuronal phosphoprotei
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
22
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, rhesus macaque
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ppp1R1B(19049)
General description
Dopamin- und cAMP-reguliertes neuronales Phosphoprotein (DARP-32) ist ein zytoplasmisches Mitglied der Phosphatasehemmer-1-Familie. DARP-32 ist je nach Aktivierungssitus ein multifunktionaler Proteinkinase- und Proteinphosphatase-Regulator. Es besitzt mindestens vier Siten, die phosphoryliert werden können. Phosphorylierung durch PKA an Thr34 stimuliert DARP-32 so, dass es als Proteinphosphatase-1(PP-1)-Inhibitor wirkt. Eine Phosphorylierung an Thr75 hemmt dagegen die Thr34-Phosphorylierung. Diese selektive, bidirektionale Regulation ermöglicht dem DARPP-32 einen weitreichenden Einfluss auf die physiologischen nachgeschalteten Effektoren, wie: Ionenpumpen, Neurotransmitter-Rezeptoren, spannungsgesteuerte Ionenkanäle und Transkriptionsfaktoren. Studienergebnisse zeigen, dass es möglicherweise auch eine Rolle im photischen Signalweg des circadianen Systems spielt. Eine Überexpression von DARPP-32 wurde mit antiapoptotischen Mechanismen von Krebszellen in Verbindung gebracht und im Krebsgewebe von Brust, Kolon, Ösophagus, Magen und Prostata beobachtet.
~ 32 kDa gemessen
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das murinem DARPP-32 nahe am N-Terminus entspricht.
Application
Anti-DARPP-32-Antikörper ist ein Antikörper gegen DARPP-32 und wird in WB IP verwendet.
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter und Rezeptoren
Ionenkanäle und Transporter
Western-Blot (Snap i.d.) Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers aus einer früheren Charge wies DARPP-32 in 10 µg Rattenhirngewebe-Lysat nach.
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg dieses Antikörpers aus einer früheren Charge fällte DARPP-32 mittels Immunpräzipitation aus Rattenhirn-RIPA-Lysat aus.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt DARPP-32 nahe am N-Terminus.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Rattenhirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies DARPP-32 in 10 µg Rattenhirngewebe-Lysat nach.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN869SAB4503330ABS14
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
9B6.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c