Fortfahren mit
A104-M
NovaSeptum® Sealing
NovaSeptum® Manual Crimping Tool Spare Part Kit
Synonym(e):
Replacement Die for Novaseptum® Manual Crimping Tool
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeptum®
application(s)
sterile sampling
Other Notes
1 tube with pinch pipe for testing, 1 upper cutting tool
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A100-MNM0045NM0043
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
-
application(s)
-
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
100
Quality Level
100
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeptum® Sealing