Fortfahren mit
A100-M
NovaSeptum® Sealing
NovaSeptum® Crimping Tool
Synonym(e):
Manual crimping tool for Novaseptum® pinch-pipes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
€ 1.030,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeptum®
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with NovaSeptum® tube disconnection pinch pipes. NS6-15-05PK100
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A104-MNM0043NM0044
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
-
application(s)
-
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeptum® tube disconnection pinch pipes. NS6-15-05PK100
compatibility
-
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeptum® Sealing