Fortfahren mit
A011-M
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit
5-port holder TC 50.5 for NAC-USI, NAC-USM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
Quality Level
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
H
260–460 mm
L
250 mm
W
280 mm
weight
0.5 kg
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5 for NAC-USI, NAC-USM
General description
Device Configuration: Multi-sampling
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A009-MA012-MA008-M
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5 for NAC-USI, NAC-USM
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64 for NAC-USI, NAC-USM
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
weight
0.5 kg
weight
0.5 kg
weight
0.5 kg
weight
0.5 kg
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under