Fortfahren mit
A008-M
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit (5-port Holder TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S)
5-port Holder TC50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
Quality Segment
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
H
260–460 mm
L
250 mm
W
280 mm
weight
0.5 kg
application(s)
sterile sampling
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5
General description
Device Configuration: Multi-sampling
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NSF-10250A010-MA009-M
compatibility
for use with 5-port Holder TC 50.5
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with 9-port Holder TC 64
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum® GO
product line
NovaSeptum® GO
product line
NovaSeptum®
material
stainless steel
material
polyethylene device (Amorphous Polyethylene Terephthalate (APET) noble)
material
plate (Mounting plate: AccuSizer particle size distribution Sliding plate), stainless steel , stainless steel plate (Sliding plate,Hanger, Holder: iin compliance with ASTM® 316)
material
stainless steel
application(s)
sterile sampling
application(s)
(Sterile Sampling)
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
L
250 mm
L
442 mm (17.4 in.)
L
250 mm (9.8 in.)
L
250 mm
needle size
2.0 mm
needle size
-
needle size
-
needle size
2.0 mm