Fortfahren mit
A-005-M
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, liquid, 0.1 mg/mL, suitable for cell culture
Synonym(e):
Lysine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Biological source:
synthetic
Form:
liquid
Technique(s):
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.01 % (w/v), 0.1 mg/mL
Mol wt:
Mw 84000 Da
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-Lysin-Lösung, 0.01%
biological source
synthetic
Quality Segment
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
form
liquid
mol wt
Mw 84000 Da
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
concentration
0.01 % (w/v), 0.1 mg/mL
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Poly-L-Lysin ist eine synthetische Aminosäurekette; sie ist positiv geladen, da sie ein Hydrobromid pro Einheit Lysin besitzt. Poly-L-Lysin wird vielfach als Beschichtung genutzt, um die Anlagerung und Adhäsion von Zellen an Kunststoff- und Glasoberflächen zu verbessern. Bestimmte Zelltypen sezernieren Proteasen, die Poly-L-Lysin verdauen können.
Das Molekulargewicht von Poly-L-Lysin für Zellkulturen kann signifikant variieren, wobei ein geringeres Molekulargewicht (30.000 Da) mit geringerer Viskosität und ein höheres Molekulargewicht (über 300.000 Da) mit mehr Bindungsstellen pro Molekül einhergeht. Dieses Produkt enthält ein Poly-L-Lysin mit einem Molekulargewicht von 84.000 Da, das so gewählt ist, dass die Viskosität der Lösung eine bequeme Handhabung ermöglicht, während gleichzeitig ausreichend Bindungsstellen für die Zellanlagerung verfügbar sind.
Application
Die Poly-L-Lysin-Lösung wird verwendet, um Kulturschalen für die Kultur von U2-OS-Zellen[1] und primären kortikalen Neuronen zu beschichten.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-Lysin dient als Beschichtungssubstanz, um eine bessere Zellanhaftung an Kulturoberflächen zu gewährleisten. Laut Forschungsergebnissen weisen Platten, die mit Poly-L-Lysin (PLL) beschichtet sind, eine beschleunigte Zellwachstumsrate auf. Es hat sich gezeigt, dass die Kultivierung mesenchymaler Stammzellen (MSCs) auf PLL-beschichteten Substraten die Stemmness-Eigenschaften dieser Zellen schützen und die Seneszenz hemmen. PLL-beschichtete Platten haben nachweislich ein verbessertes MSC-Wachstum und eine höhere Regulierung der Expression von Genen, die mit Zelladhäsion, Differenzierung, Proliferation und Signalgebung assoziiert sind. Darüber hinaus haben poröse PLL-beschichtete Oberflächen Verbesserungen bei der Zellproliferation und der osteogenen Differenzierung von MSCs gezeigt.
Preparation Note
Optimale Arbeitskonzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden. Typische Beschichtungskonzentrationen liegen je nach Zelltyp und Anwendung im Bereich von 10 μg/ml bis 100 μg/ml.
1. Poly-L-Lysin-Lösung bei Raumtemperatur auftauen lassen.
2. Poly-L-Lysin-Lösung in sterilem Wasser auf die gewünschte Konzentration verdünnen.
3. Die Oberfläche der Zellkultur vollständig mit der verdünnten Poly-L-Lysin-Lösung überziehen. Für 6-cm-Platten ein Volumen von 5 ml und für 10-cm-Platten und T75-Flaschen ein Volumen von 10 ml verwenden.
4. Das Zellkulturgefäß bei Raumtemperatur über Nacht stehen lassen.
5. Die Poly-L-Lysin-Lösung am nächsten Tag aspirieren, das Gefäß mit sterilem Wasser spülen und dann mit dem gewünschten ECM-Protein beschichten.
Analysis Note
Die Lösung ist klar und enthält keine Feststoffteilchen. Die Lösung ist steril und für alle Zellkulturanwendungen geeignet.
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A-003-MP9155L9037
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
non-animal source
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile
sterility
-
sterility
γ-irradiated
sterility
-
concentration
0.01 % (w/v), 0.1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
form
crystalline powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-Lysin-Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A-005-C04053252914942
Questions
  1. What is the molecular weight of this?
    1 answer
    1. The molecular weight of the Poly-L Lysine is 84,000 Da as provided in the PROPERTIES section of the Product Detail Page .