Merck
L9037
Sigma-Aldrich
L-Lysin Monohydrat
98.5-101.5% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Synonym(e):
L-Lysine hydrate (1:1), Lysine monohydrate
Größe auswählen
25 G
€ 246,00
100 G
€ 792,00
1 KG
€ 4.370,00
€ 246,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 246,00
100 G
€ 792,00
1 KG
€ 4.370,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2O2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
Beilstein:
4349963
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 246,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
L-Lysin Monohydrat, BioReagent, suitable for cell culture, from non-animal source
Biologische Quelle
non-animal source
Produktlinie
BioReagent
Assay
98.5-101.5% dry basis
Form
crystalline powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
215 °C
Löslichkeit
H2O: soluble
SMILES String
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChIKey
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Lysin ist eine Aminosäure mit einer basischen Seitenkette und ist von Natur aus amphipathisch. Es hat eine protonierte Alkylaminogruppe und ist bei einem physiologischem pH-Wert vollständig protoniert. L-Lysin ist hauptsächlich an elektrostatischen Interaktionen in Proteinen beteiligt.[1][2]
Anwendung
L-Lysin-Monohydrat wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • bei der SILAC-Methode (SILAC: Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture)[3]
  • im vollständigen synthetischen (C-)Medium für positives Selektionsscreening von Hefezellen[4]
  • im Nährmedium für Zellen[5]
Biochem./physiol. Wirkung
L-Lysin ist eine essenzielle proteinogenische α Aminosäure, die in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz kommt, unter anderem als Zusatz nicht tierischen Ursprungs in Zellkulturmedien, als Substrat von Enzymen wie beispielsweise Lysin-Oxidase (EC 1.4.3.14), als Komponente von Polylysin-Polymeren und als Substrat für Untersuchungen des Oxidations- und Glykationsmechanismus.[6][7][8]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benjamin Newcomb et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 548, 145-160 (2009-06-13)
A multitude of enzymes that modify histones and remodel nucleosomes are required for the formation, maintenance, and propagation of the transcriptionally repressed chromatin state in eukaryotes. Robust phenotypic screens in yeast S. cerevisiae have proved instrumental in identifying these activities
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Shao-En Ong et al.
Nature protocols, 1(6), 2650-2660 (2007-04-05)
Stable isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC) is a simple, robust, yet powerful approach in mass spectrometry (MS)-based quantitative proteomics. SILAC labels cellular proteomes through normal metabolic processes, incorporating non-radioactive, stable isotope-containing amino acids in newly synthesized
Daniel Kalb et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1426-1430 (2015-05-13)
L-α-Aminoadipic acid reductases catalyze the ATP- and NADPH-dependent reduction of L-α-aminoadipic acid to the corresponding 6-semialdehyde during fungal L-lysine biosynthesis. These reductases resemble peptide synthetases with regard to their multidomain composition but feature a unique domain of elusive function--now referred
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2016)