Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.710,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE tube, stainless steel coating
feature
self-closing
tube L
80 cm
fitting
for rapid action connector
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Unterschiedliche Umgebungen und individuelle Kundenanwendungsbereiche erfordern spezielle Optionen zum Entfernen. Für jede Spezialanwendung sind optimierte Düsen verfügbar, z. B. für das Entfernen in einer Abzugshaube mit flexibler Fülldüse, während der Behälter in einem Sicherheitsschrank installiert ist. Diese Fülldüse besteht aus einer Fülldüse 9.67100.1090 und einem edelstahlbeschichteten PTFE-Schlauch 9.67100.9052 mit einer Länge von 80 cm.
selbstschließend, mit edelstahlbeschichtetem PTFE-Schlauch (80 cm) und Schnellverbindung
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fitting for rapid action connector | fitting - | fitting - | fitting - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| feature self-closing | feature self-closing | feature - | feature - |
| tube L 80 cm | tube L - | tube L - | tube L - |
| material PTFE tube | material - | material - | material - |
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 9671009090 | 04027269019211 |