Fortfahren mit
960210
Filling nozzle (tap)
self-closing, for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
Synonym(e):
Filling nozzle horizontal supply
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.100,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 3.100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
self-closing
compatibility
for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Different environments and individual customer applications require special withdrawal options. Optimized nozzles are available for each special application, e.g. a seperate filling nozzle for individual length of tubing. This filling nozzle is a spare part to 9.67100.9090.
self-closing, for 10-30 L drums and barrels, with thread G3/8
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
960212949159967107
compatibility
for use with 10-30L drums and barrels with thread G3/8
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
feature
self-closing
feature
self-closing
feature
-
feature
-
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
967100109004027269019228