Fortfahren mit
9480-OP
Polysorbate 20
OmniPur®
Synonym(e):
TWEEN® 20, Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.28
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
OmniPur®Polyoxyethylen (20) Sorbitan-Monolaurat,
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
~1228
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
lightdark yellow
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Non-ionic detergent suited for solubilization of membrane proteins, enzymology, analytical, and diagnostic work, as well as chromatography and electrophoresis. Molecular Biology Grade.
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Hydroxyl number: 96-108
Residue after ignition: ≤0.25%
Moisture (H2O): ≤3.0%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
Anionisches Reinigungsmittel
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
937741.371721547925
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
-
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 25 °C
density
-
mol wt
~1228
mol wt
-
mol wt
1228 g/mol
mol wt
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
9485-4L04055977229301