Wichtige Dokumente
93774
Polyoxyethylen(20)-sorbitan Monolaurat -Lösung
ampule, ~10% in H2O
Synonym(e):
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate -Lösung, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monolaurat -Lösung, Tween® 20 -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Form
liquid
Qualität
ampule
Konzentration
~10% in H2O
Verunreinigungen
≤150 μM sulfhydryl oxidizing substances (carbonyls, peroxides)
Brechungsindex
n20/D 1.347
Dichte
1.01 g/mL at 20 °C
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Anwendung(en)
sample preservation
SMILES String
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?