Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
TRIS, OmniPur® Grade, >=99.8%
Quality Segment
form
crystalline powder, needles
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Spezifikationen
DNAse: nicht nachgewiesen
RNAse: nicht nachgewiesen
Protease: nicht nachgewiesen
Arsen (As): ≤0,0005 %
Kupfer (Cu): ≤0,0001 %
Eisen (Fe): ≤0,0001 %
Blei (Pb): ≤0,0001 %
Magnesium (Mg): ≤0,0005 %
Trocknungsverlust: ≤1 %
A280 (1 M, Wasser): ≤0,05 AU
Reinheit: ≥99,8 % nach Gehalt
Löslichkeit: 10 % in Wasser
Unlösliche Anteile: ≤0,005 %
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form crystalline powder, needles | form crystalline solid | form - | form crystalline |
| storage temp. room temp | storage temp. 10-30°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
| color white | color white | color - | color - |
| mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.), 168-172 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TRIS
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c