Merck
TRIS-RO
Sigma-Aldrich
Trizma-Base
99.9% (titration), solid, abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
Synonym(e):
Trizma® Base, amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 2-, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161705
PubChem Substanz-ID:
product name
Trizma-Base, =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
Beschreibung
aminopeptidase substrate
Assay
99.9% (titration)
Verpackung
pkg of 1 kg (10708976001)
pkg of 5 kg (11814273001)
Hersteller/Markenname
Roche
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
Absorption
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Qualität
Verunreinigungen: <jeweils 0,001 % PK und Aldolase <jeweils 0,01 % GOT, GPT, MDH und Myokinase
Sonstige Hinweise
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable