Fortfahren mit
902885
Cabinet wall duct 55 mm
10 mm connector (connections on both sides)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
€ 361,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
fitting
10 mm connector (connections on both sides)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Individual solvent supply installations often work with safety cabinets and and fume hoods. This cabinet wall duct can be used as the link between the inner and outer side of the safety cabinet with a max. wall thickness of 55 mm. Connection ends are 10 mm tube ends.
with 10 mm tubing connections on both sides, 22 mm diameter, 115 mm length
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9028881.50226BAH445830000
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
fitting
10 mm connector (connections on both sides)
fitting
thread for 3/8 in.
fitting
-
fitting
-
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
967100106704027269038694