Fortfahren mit
1.50226
MANU-CART 55 mm HPLC cartridge holder
for LiChroCART 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridges
Synonym(e):
TM=["MANU-CART"] holder for TM=["LICHROCART"] HPLC-cartridges
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 328,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
€ 328,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
manu-CART 55 mm cartridge holder for LiChroCART 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridges,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
manu-CART holder 55 mm for 55-2, 55-3 and 55-4 LiChroCART cartridges.
Analysis Note
visual control: passes test
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)