Fortfahren mit
8.57008
Oxidierungsreagens für die DNA-Synthese
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
Synonym(e):
0,05 mol/l Iod in Pyridin, Novabiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
€ 62,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
€ 62,00
Listenpreis€ 124,00Sparen Sie 50%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
manufacturer/tradename
Novabiochem®
transition temp
flash point 20.0 °C
density
0.99 g/cm3
storage temp.
2-30°C
General description
Vorgemischtes gebrauchsfertiges Deblockierungsreagens
  • 857008.1000: Kompatibel mit Cytiva ÄKTA DNA-Synthetisierern. Unabhängig von dem Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.2500: Kompatibel mit Cytiva ÄKTA DNA-Synthetisierern. Unabhängig von dem Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.4000: Kompatibel mit MerMade DNA-Synthetisierern. Unabhängig von dem Instrument (38 mm Neck Finish)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.570008.570138.57014
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions, reagent type: catalyst
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
-
density
0.99 g/cm3
density
-
density
-
density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
857008100004027269227166
857008250004027269227173
857008400004027269646431