Merck
8.57014
Deblocking Reagent B for DNA Synthesis
2% Trichloroacetic Acid in Dichloromethane (w,w), Novabiochem®
Synonym(e):
2% Trichloroacetic Acid in Dichloromethane (w/w), Novabiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
8570144000
€ 132,00
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116006
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
8.570078.570088.57012
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Acetylations
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
General description
Pre-mixed ready-to-use Oxidizer Reagent
  • 857014.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 857014.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany