Fortfahren mit
8.55152
SEA-PS resin
Novabiochem®
Synonym(e):
bis(2-Sulfanylethyl)aminotrityl polystyrene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 925,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
€ 288,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
A novel resin for preparation peptide thioesters by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
549428M1773M9773
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
product line
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
855152000504027269684921
855152000104027269684914
855152999904027269683528