Fortfahren mit
8.55017
2-Chlorotrityl chloride resin
100-200 mesh, 1% DVB, Novabiochem®
Synonym(e):
2-Chlortritylchlorid-Harz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Chlortritylchlorid-Harz (100–200 Mesh), 1 % DVB, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
General description
2-Chlorotritylchlorid-Harz ist ein äußerst vielseitiges, säurelabiles Harz für die Festphasenimmobilisierung von Carbonsäuren [1,2,3,4,5,6, 20], Alkoholen [7,8,9, 20], Phenolen [10,11,12,13, 20] und Aminen [14,15,16,17,18,19,20], Imidazolen [20] und Hydroxylaminen [21,22]. Die Freisetzung dieser Funktionalitäten wird generell mithilfe von 1–50%iger TFA in DCM mit 5%iger TIS erreicht. Mit dieser Harzmatrix können Carbonsäuren jedoch auch unter Verwendung von AcOH/TFE/DCM [1,2,3,4,5,6], 0,5%iger TFA in DCM oder HFIP in DCM [23] abgespalten werden.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zum Beladen von Harzen für die PeptidsyntheseLiteraturverweise
[1] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3947.
[2] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3943.
[3] K. Barlos, et al. (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 590.
[4] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 37, 513.
[5] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 562.
[6] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 555.
[7] H. Wenschuh, et al. in ′Peptides 1994, Proc. 23rd European Peptide Symposium′, H. Maia (Eds), ESCOM, Leiden, 1995, pp. 287.
[8] H. Wenschuh, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 405.
[9] B. B. Shankar, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 2447.
[10] Z. Zhu & B. Mckittrick (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7479.
[11] U. Heinelt, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 227.
[12] K. J. Elgie, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 2753.
[13] S. Batra, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 5971.
[14] M. Cardno, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2163.
[15] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[16] W. J. Hoekstra, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2629.
[17] J. Perumattan, et al. (1998) Mol. Div., 3, 121.
[18] J. J. McNally, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39,967.
[19] M. A. Youngman & S. L. Dax (1997) Tetrahedron Lett., 38, 6347.
[20] A. Bernhardt, et al. (1997) J. Peptide Res., 50, 143.
[21] S. L. Mellor, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 3311.
[22] M. M. Meloni & M. Taddei (2001) Org. Lett., 3, 337.
[23] R. Bollhagen, et al. (1994) J. Chem. Soc ., Chem. Commun., 2559.
Application
  • Effiziente Synthese von Proteinmimetika durch sequenzielle native chemische Ligation: In dieser Studie wurde 2-Chlortritylchloridharz (100–200 Mesh, 1 % DVB) für die Festphasen-Peptidsynthese verwendet, was die effektive Verwendung in komplexen Peptidsyntheseprozessen unterstreicht. (Kruijtzer & Liskamp).
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (bestimmt durch die Substitution des Fmoc-Ala-Leu-beladenen Harzes): 1,00–1,80 mmol/g
Quellvolumen (in CH₂Cl₂): 2,0–5,0 ml/g
Gesamtquellvolumen nach Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 4,2 ml/g
Die Polymermatrix ist ein Copolymer (Styrol-1 % DVB), 100–200 Mesh.
Other Notes
Ersetzt: 01-64-0114
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.550688.550608.55079
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: alcohol reactive
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Artikel
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
855017000504027269109882
855017002504027269109899
855017000104027269109875
855017901004027269688998
855017100004027269689018
855017500004027269689001
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf