8.55068
Hydroxymethyl polystyrene
100-200 mesh, 1% DVB, Novabiochem®
Synonym(e):
Polystyrene-CH 2OH (100-200 mesh)
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hydroxymethyl polystyrene (100-200 mesh), 1% DVB, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
alcohol
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] J. M. Goldwasser, et al. (1978) Can. J. Chem., 56,1562.
[2] D. J. Burdick, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34,2589.
[3] J. M. Schlatter, et al. (1977) Tetrahedron Lett., 2851.
[4] M. J. Kurth, et al. (1994) J. Org. Chem., 59,5862.
[5] J. M. Stewart & J. D. Young in ′Solid Phase Peptide Synthesis, 2nd Ed.′, Rockford, Illinois, Pierce Chemical Company, 1984, pp. 92.
[6] R. Frenette, et al. (1994) Tetrahedron Lett., 35,9177.
[7] L. T. Tietze & A. Steinmetz (1996) Angew. Chem. Int. Ed.Engl., 35, 651.
[8] D. R. Barn, et al. (1996) TetrahedronLett., 37, 3213.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophores nach Abspaltung vom Fmoc-Leu beladenen Harz.): 0.60 - 1.60 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Die Polymermatrix ist ein Copoly (Styrol - 1% DVB) 100 - 200 mesh
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.