Fortfahren mit
8.53036
Boc-Arg(di-Z)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-Arg(di-Z)-OH, N-α-Boc-N G,N G-bis-CBZ-L-arginine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 829,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H34N4O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.58
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 209,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
140 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCCN(\C(=N/C(=O)OCc2ccccc2)\N)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI key
FVWNVCDDYWITMG-NRFANRHFSA-N
General description
Building block for introduction of arginine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): +14.0 - +18.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0220
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.530138.530638.53037
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
mp
140 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
853036000504027269097226
853036002504027269097233