Fortfahren mit
8.52414
Fmoc-Cav(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Cav(Boc)-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 572,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
€ 572,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
General description
Building block for introduction of canavanine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -21.0 - -17.0 °
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.523858.520208.51222
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
functional group
amine
functional group
thiol
functional group
hydroxyl
functional group
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852414825004027269904401
852414000504027269904388
852414000104027269904371
852414999904027269904418