Fortfahren mit
8.52411
Fmoc-Asn(Mmt)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Asn(Mmt)-OH, N-α-Fmoc-N-β-p-methoxytrityl-L-asparagine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H34N2O6
Molekulargewicht:
626.70
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amide
storage temp.
15-25°C
General description
A superior derivative to Fmoc-Asn(Trt)-OH for the synthesis of Asn-containing peptides by Fmoc SPPS. Fmoc-Asn(Mmt)-OH is more soluble in DMF than Fmoc-Asn(Trt)-OH, thereby facilitating coupling reactions at higher concentration. Cleavage of the Mmt group is rapid, even when the residue is located at the N-terminus of a peptide.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.521198.5204447672
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
amide
functional group
amide
functional group
amide
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852411999904027269904302
852411000104027269904265
852411010004027269904296
852411002504027269904289
852411000504027269904272